Avantor® ACE® HPLC- und UHPLC-Säulen
Ultra-inerte Avantor® ACE® UHPLC/HPLC-Säulen werden mit Hilfe hoch entwickelter Avantor Chromatographie-Technologien hergestellt. Avantor® ACE® Phasen verfügen über die neuesten Entwicklungen des stationären Phasendesigns für LC und bietet Chromatographieanwendern mehr Auswahl für alternative Selektivität, ohne Kompromisse bei Stabilität und Robustheit.
Avantor® ACE® LC-Phasen wurden speziell konzipiert, um chromatographische Herausforderungen zu bewältigen, und umfassen die einzigartigen C18-AR, C18-PFP, C18-Amid-, CN-ES, SuperC18 und SuperPhenylHexyl Phasen sowie eine Vielzahl weiterer 100 Å- und 300 Å-Phasen. Entdecken Sie, wie Avantor® ACE® Selektivitäten Ihnen bei den chromatographischen Herausforderungen nützlich sein können. Avantor® ACE® – hochwertige LC-Säulen.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Avantor® ACE® Methodenentwicklungskits
Avantor® ACE® Methodenentwicklungskits (MDK) sind darauf ausgerichtet, die Selektivität zu maximieren, indem sie einen leistungsstarken und zuverlässigen Ansatz der UHPLC/HPLC-Methodenentwicklung bieten. Avantor® ACE® Phasen basieren auf ultra-inertem, hoch effizientem Kieselgel und beinhalten die neuesten Entwicklungen des stationären Phasendesigns für LC. So wird Chromatographieanwendern mehr Auswahl für alternative Selektivität geboten, ohne dabei Kompromisse bei der Stabilität und Robustheit einzugehen.
Avantor® ACE® HILIC
ACE® HILIC-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen konzipiert und sind besonders nützlich für die Trennung polarer Verbindungen. Diese Säulen sind in drei proprietären HILIC-Phasen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N) verfügbar. Das erlaubt Chromatographieanwendern, reproduzierbare und erfolgreiche HILIC-Trennungen mit einem systematischen Ansatz zur Methodenentwicklung zu erzielen.
Avantor® ACE® Methodenentwicklungskits mit ChromSword® Methodenentwicklungs-Software
Lösen Sie die Herausforderungen bei der HPLC-Methodenentwicklung systematisch und effizient – mit Avantor® ACE®-Säulen und der Chromsword 5.1 Lite Methodenentwicklungs-Software. Der Avantor® ACE® ChromSword® Methodenentwicklungskit beinhaltet 6 Avantor® ACE®-Phasen für alternative Selektivität, eine Kopie von Chromsword 5.1 Lite offline mit einer 6-monatigen Aktivierungslizenz und eine Fülle von technischen Informationen und Support – die perfekte Kombination, um ein verbessertes Methodenentwicklungsprotokoll für Ihr Labor einzuführen.
Avantor® ACE® Knowledge Zone
Wir sind Chromatographieanwender, die sich auf die Entwicklung von Lösungen spezialisiert haben, die den Anforderungen von Chromatographieanwendern in pharmazeutischen und Biotechnologieunternehmen, Universitäten, Krankenhäusern und Forschungslabors, Behörden sowie der Umwelt- und Prozesssteuerungsindustrie entsprechen.
Wir sind für hervorragende Qualität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bekannt, sowie für unseren qualifizierten technischen Kundendienst und unseren Kundendienst nach dem Kauf.
Wir freuen uns, diese Kenntnisse mit Ihnen in der Avantor® ACE® Knowledge Zone zu teilen.
Vollständigen Avantor® ACE® Anwendungsleitfaden herunterladen | Technischen Kundendienst kontaktieren |