Reinraum-Einrichtung
Der Platz im Reinraum ist oft äußerst knapp bemessen, da jeder Quadratmeter Geld kostet. Daher gibt es keine Patentlösungen und keine allgemeingültigen Standardabmessungen für die Einrichtungsgegenstände.
Die elektrisch leitfähigen Edelstahl-Einrichtungsgegenstände haben Träger mit weitgehend geschlossener Oberfläche und perforierte horizontale Fläche. Dadurch werden Störungen der vertikalen Laminarströmung minimiert. Einfacher Transport und Reinigung. 
Stühle und Hocker
Reinraum-Stühle und -hocker mit Funktionen für Sicherheit, Gesundheit, zuverlässige statische Ableitfähigkeit und geringe Partikelemission.
Tische
Aus Edelstahl, auch höhenverstellbar oder aus melaminharzbeschichteten Spanplatten oder Kunststoff. Tische mit interaktiver Arbeitsfläche.
Regalsysteme
Reinraum-Regalsysteme aus Edelstahl oder verchromtem Stahl in verschiedenen Höhen.
Schränke
Reinraum-Schränke aus Edelstahl, gebürstet oder elektropoliert in vielen Varianten.
Transportwagen
Aus Edelstahl in verschiedenen Ausführungen und Größen mit 2 oder 3 Gitter- oder geschlossenen Fachböden.
Garderoben
Aus Edelstahl. Wahlweise mit Ablagefächern für Hauben, Mundschutz usw. sowie mit Schuhablagen erhältlich.
Sit-over-Bänke
Funktionale Barriere für das kontrollierte Betreten und Verlassen von Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.
Spendersysteme
Spendersysteme zur Aufbewahrung und einfachen Entnahme von Einweg-Materialien und Tüchern sowie Halter für Spenderkartons.