Dokumentation im Reinraum
Reinraum-Notizblöcke und Reinraum-Haftnotizen bestehen aus Reinraum-Papier. Sie sind beidseitig beschreibbar. Wir empfehlen unsere robusten und widerstandsfähigen Schreibplatten für das bequeme Aufschreiben von Notizen in Reinräumen und kontrollierten Produktionsumgebungen.
Spezielle Reinraum-Stifte mit rutschfestem Griff erleichtert das Schreiben mit Reinraum-Handschuhen. Die Farbe (verschiedene Farben erhältlich) der Stifte haftet permanent, auch auf kalten und nassen Oberflächen (z. B. auf Kunststoffbeuteln, Einweg-Laborgeräten) und trocknet schnell.
Papier und Haftnotizen
Zum Schreiben, Kopieren und Drucken (mit allen handelsüblichen Geräten).
Klemmbretter
Zum Anklemmen von Dokumenten.
Notizbücher
Aus Reinraum-Papier für Notizen in Reinräumen.
Klebebänder
Reinraum-Klebebänder zur farbigen Markierung von Flächen, Geräten und Teilen. Klebebänder zur Befestigung von Handschuhen am Ärmel.
Stifte
Reinraumstifte und Marker mit feiner oder dicker Spitze. Zur permanenten Beschriftung auch kalter und nasser Oberflächen.