BSB-Inkubatoren
Bei allen BSB-Verfahren müssen die Proben für 5 Tage bei 20 °C (68 °F) aufbewahrt werden. VWR bietet eine große Auswahl an temperaturgeregelten Inkubatoren.
Das Angebot von Lovibond®
6 Modelle; 2 bis 40 °C (0,1 °),
135 bis 445 l
Das Angebot von Velp
6 Modelle; voreingestellt oder
3 bis 50 °C (0,1 °), 120 bis 215 l
Das Angebot von WTW
- OxiTop® Box: voreingestellt auf 20 °C ±0,5 °C
- 5 Modelle; 10 bis 40 °C (0,5 °), 180 bis 500 l