Möchten Sie sich wieder anmelden?
Der neue BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Der neue BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Weil Sicherheit alles für Sie ist
Der neue BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck und das Schneiden, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Formen und Farben direkt vor Ort erstellen.
Auffällige Sicherheits- und Lean-Schilder können die Maschinenausfallzeiten verringern, die Produktivität erhöhen und Compliance, Sicherheit und Effizienz unterstützen. Sie weisen Mitarbeiter auf optimale Arbeitsverfahren hin, warnen vor Gefahren und tragen bei zur Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen. Der BBP37 ermöglicht es, benutzerspezifische Schilder zu erstellen und so die Sicherheit und Produktivität zu steigern - nach Bedarf und unmittelbar vor Ort.
Hauptvorteile für Anwender
Der Drucker BBP37 bietet folgende Vorteile:
  • Leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck und das Schneiden
  • Vielfalt an Schildern mit jedem Etikettenmaterial
  • Druckgeschwindigkeit von 127 mm/Sekunde
  • Materialwechsel in 20 Sekunden mithilfe von leicht einsetzbaren Verbrauchsmaterialien
  • Automatische Einrichtung der Etiketten
  • LAN-Konnektivität (WLAN optional)
  • „Stand-alone“-Betrieb
Der BBP37 ist perfekt für den Einsatz mit Brady Workstation geeignet. Dies ist eine App-Plattform, die heruntergeladen werden kann und zahlreiche Apps zur Erstellung von Kennzeichnungen für spezifische Zwecke bietet. In Kombination mit Brady Workstation ermöglicht der Drucker BBP37 die Erstellung von individuell gestalteten Sicherheits- und Lean-Schildern – nach Bedarf und direkt vor Ort.