Chromatographie
VWR denkt 100% chromatographisch – ob hochreine Lösungsmittel, Reagenzien, Säulen oder Verbrauchsmaterialien.
Für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) bietet VWR eines der umfangreichsten Sortimente auf dem Markt. Dieses umfasst alles von Lösungsmitteln über Säulen bis hin zu Röhrchen, Spritzen und anderen Produkten, die Sie in unserem speziellen Abschnitt zur Chromatographie finden.
Allgemeine Standards für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter anorganische Anionen und Kationen, organische Säuren, Kohlenhydrate, Aminosäuren, Proteine, Fettsäuren, Polysaccharide, Polyphosphate, Tenside und vieles mehr.
Die Gaschromatographie ist ein wichtiges Verfahren in der Umwelt- und Getränkeindustrie, wo sie zum Trennen und Nachweisen von Verbindungen mit hohem Siedepunkt eingesetzt wird. Dabei handelt es sich typischerweise um flüchtige oder halbflüchtige Verbindungen, z. B. flüchtige organische Verbindungen (VOC) oder persistente organische Schadstoffe (POP).
Die Dünnschichtchromatographie (TLC) und die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) werden häufig als Planar-Chromatographie bezeichnet. VWR bietet ein umfassendes Sortiment an AnalaR NORMAPUR Lösungsmitteln für die TLC.
For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.