VWR Chemicals
VWR Chemicals ist unser umfangreiches Sortiment an Labor- und Industriechemikalien. Diese zeichnen sich aus durch garantiert hohe Qualität, detaillierte Spezifikationen, sichere Verpackung und ausgezeichneten Service bei einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.
Alles von einfachen technischen Reagenzien bis hin zu hochreinen Chemikalien für die Spurenanalyse sowie umfangreichen Spezialsortimenten für Anwendungen wie Mikrobiologie, Zelldiagnostik und Life Sciences.
Von Schnelleintauch-pH-Streifen zu Reagenzien für Hach Geräte, dazu CSB- und Ionenchromatographie-Standards für die instrumentelle Analytik.
Von der HPLC-, GC- und IC- bis zur TLC-, präparativen und Flash-Chromatographie: VWR bietet das umfangreichste Produktsortiment an Säulen, Reagenzien und Lösungsmitteln für Chromatographieanwender in allen Branchen. Die VWR Collection bietet auch eine große Auswahl an Röhrchen, Spritzen und anderen Verbrauchsartikeln, um Trennungen zu erleichtern.
Von hochgenauer Probenvorbereitung mit den NORMATOM® hochreinen Säuren, individuell an spezifische Analysen wie NMR, Karl Fischer und AAS angepassten Spezialsortimenten bis hin zu den ARISTAR® ICP/ICP-MS-Standards bzw. AVS® TITRINORM® IC-Standards.
Durch die neuesten Akquisitionen von spezialisierten Lösungsmittelherstellern wurden die Kapazitäten und Möglichkeiten von VWR erweitert: von AnalaR® NORMAPUR® für analytische Anwendungen, RECTAPUR® für alltägliche Aufgaben und TECHNICAL® für grundlegende Anwendungen hin zur ultra-hochreinen HiPerSolv® CHROMANORM® Chromatographie für besonders präzise Trennungen. Die Spezialsortimente umfassen SpectrosoL®/SPECTRONORM für die Spektroskopie, PESTINORM® für die GC, deuterierte NMR-Lösungsmittel und wasserfreie Substanzen in unterschiedlichen Verpackungen.
VWR Chemicals bietet über 400 Reagenzien für viele anorganische und analytische Anwendungen. Die Spezifikationen geben die garantierten maximal zulässigen Grenzwerte für Verunreinigung an, und die Chemikalien sind zu 98% ab Lager verfügbar. Wählen Sie zwischen AnalaR® NORMAPUR® für analytische Anwendungen, RECTAPUR® für alltägliche Aufgaben und TECHNICAL® für grundlegende Anwendungen bis hin zum ultra-hochreinen Ultrapure NORMATOM® für die nahezu unsichtbare Probenvorbereitung in der Spurenanalyse. Spezialprodukte wie Kjeldahl-Katalysatoren, Karl-Fischer-Titranten sowie mit ACS-, Reag. Ph. Eur.- und mit USP-Anforderungen konforme Produkte stehen zur Verfügung.
- AnalaR® NORMAPUR® Säuren mit Analysequalität
- GPR RECTAPUR® Säuren für allgemeine Anwendungen
- TECHNICAL® Säuren mit Basisspezifikation
- AnalaR® NORMAPUR® Basen mit Analysequalität
- GPR RECTAPUR® Basen für allgemeine Anwendungen
- TECHNICAL® Basen mit Basisspezifikation
- AnalaR® NORMAPUR® Salze mit Analysequalität
- GPR RECTAPUR® Salze für allgemeine Anwendungen
- TECHNICAL® Salze mit Basisspezifikation
- Kjeldahl-Katalysatoren
- Standardlösungen nach Reag. Ph. Eur.
- Indikatoren
Zu den wichtigsten Dingen im Labormanagement zählen Sicherheit, Reinigung und Laborhilfsmittel. VWR verfügt über ein breites Sortiment an Produkten für die Absorption von verschütteten Flüssigkeiten, wie das vielseitige Algosol oder einfache Absorptionsgranulate. Labwash bietet Ihnen Produkte für manuelle und instrumentelle Reinigung. Sie finden hier auch weitere interessante Produkte wie Schmiermittel, Trocknungsmittel, …
VWR bietet ein umfassendes Sortiment an Zelldiagnostik-Reagenzien, u. a. zur Fixierung, Dehydration und Einbettung in Paraffinwachs. Eine Komplettauswahl von Färbemitteln und Farbstoffen sowie Eindeckmitteln und Immersionsölen ermöglicht die vollständige Visualisierung der Proben.
Unser Mikrobiologie-Portfolio umfasst dehydrierte und gebrauchsfertige Nährmedien für eine Vielzahl von Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen, einschließlich Pharmazeutik, Kosmetik, Lebensmittel, Milchprodukte, Umwelt- und Wasseranalytik.