Temperatur: Messung – Protokollierung – zertifizierte Services
Neben einer großen Auswahl an Geräten zur Messung oder Protokollierung der Temperatur bietet VWR eine Vielzahl von Services für die Überwachung sowie die zertifizierte Kalibrierung an.
Weitere Informationen und eine Produktauswahl finden Sie unten.
Für eine vollständige Übersicht über alle Anwendungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, von Streifen bis hin zu fortgeschrittenen Datenloggern, laden Sie bitte die HSG herunter.
Produktauswahl
Einfache Temperaturmessung, −50 bis +70 °C
- Mit Fühler, Fühlerflasche oder ungekühlt
- Ablesbarkeit 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °C
Temperaturmessung mit Alarm, −50 bis +70 °C
- Mit Fühler, Fühlerflaschen oder Umgebungstemperatur
- Ablesbarkeit 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °C
Temperaturmessung, mit Funksignal, −30 bis +70 °C
- Mit Fühlerflasche
- Ablesbarkeit 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °C
Hochpräzise Temperaturmessung mit Alarm, −50 bis +70 °C
- Mit Fühlern, Fühlerflaschen
- Ablesbarkeit 0,01 °C, Genauigkeit ±0,1 °C
Temperatur-Datenprotokollierung, ideal für den Transport, −35 bis +50 °C
- Ohne Fühler
- Ablesbarkeit 0,1 °C, Genauigkeit ±0,2°C
- Mit Halterung und Kabel oder Bluetooth
Hochpräzise Temperatur-Datenprotokollierung, −50 bis +70 °C
- Mit Fühlern, Fühlerflaschen
- Ablesbarkeit 0,01 °C, Genauigkeit ±0,25 °C
- Bis zu 1 000 000 Datensätze
Hochpräzise Temperatur-Datenprotokollierung, −90 bis +105 °C
- Mit Fühlern
- Ablesbarkeit 0,01 °C, Genauigkeit ±0,2 und 0,1 °C
- Bis zu 1 000 000 Datensätze
Hochpräzise Temperatur Datenprotokollierung, −200 bis +105 °C
- Mit Fühlern
- Ablesbarkeit 0,01 °C, Genauigkeit ±0,2 und 0,1 °C
- Bis zu 1 000 000 Datensätze
Drahtlose Temperatur (& mehr) Datenprotokollierung, SenseAnywhere,-200°C to + 200°C
- Ohne Fühler
- Ablesbarkeit 0,01°C, Genauigkeit ±0,15°C
- Echtzeit, Cloud-basiert
Zertifizierte Kalibrierung für all Ihre Thermometer und Datenlogger
Markenunabhängiger Kalibrierungsservice gemäß ISO 17025 für Temperaturgeräte wie Thermometer, Datenlogger, Blöcke und Bäder.
Ihre Vorteile:
- Bewährte Qualität
- Detaillierte Prozessdokumentation
- Alle Marken und Modelle
- Auf NIST rückführbar
- ISO 17025-Kalibrierungszertifikat
- Erinnerungssystem für nächsten Service
- Kombination mit Feuchtigkeitskalibrierung