Vorgehen bei verschüttetem zytotoxischem Material
1. Persönliche Dekontamination
  • Kontaminierte Bekleidung ablegen
  • Kontaminierte Hautstellen umgehend mit reichlich kaltem, laufendem Wasser spülen
  • Spritzer in die Augen mindestens 10 Minuten lang mit Wasser und isotonischer Kochsalzlösung spülen
  • Umgehend einen Augenarzt aufsuchen
2. Anweisungen befolgen 
  • Bedienungsanleitung beachten
  • Die Dekontamination muss durch eine qualifizierte Person erfolgen
3. Persönliche Schutzausrüstung und Atemschutzmaske anlegen
  • Atemschutzmaske FFP3
  • Augenschutz
  • Overall
  • Handschuhe (zwei Paar)
  • Überschuhe
4. Kontaminierte Bereiche sichern. Kontaminierte Oberflächen umgehend sichern. Betroffene Bereiche mit Kreide markieren
  • Belüftungssystem ausschalten
  • Fenster schließen
  • Lüftung in der Werkbank anschalten
  • Personenverkehr verhindern
  • Warnschild aufstellen
5. Reinigungsverfahren
  • Glasbruch mit Spachtel und Kehrschaufel aufsammeln
  • Stark absorbierende Tücher zum Binden von Flüssigkeiten verwenden
  • Trockene Substanzen erst befeuchten, dann aufnehmen oder mit vorbefeuchteten Tüchern aufnehmen
  • Um den kontaminierten Bereich nicht zu erweitern, von Außen nach Innen arbeiten
  • Mit basischem Reinigungsmittel reinigen und mit 70% Isopropanol nachwischen
6. Abfall (kontaminierte Bekleidung, etc.) entsorgen
  • Glasscherben in einer Pappschachtel sammeln
  • Alle Materialien, die zur Dekontamination verwendet wurden, in einem flüssigkeitsdichtem Abfallbeutel sammeln
  • Nach dem Dekontaminationsprozess, kontaminierte Bekleidung in folgender Reihenfolge ablegen: Überschuhe, Handschuhe, Overall (auf links drehen), Unterziehhandschuhe, Schutzbrille,  Atemschutzmaske
  • Kontaminierten Bereich gründlich reinigen
7. Duschen und einen Arzt aufsuchen
  • Betroffene Mitarbeiter sollten zuerst duschen
  • Vorsichtshalber einen Arzt konsultieren
8. Dokumentation
Bitte beachten Sie: Der hier beschriebene Ablauf ist nur exemplarisch und muss entsprechend der Gegebenheiten vor Ort durch das verantwortliche Personal spezifisch definiert werden.