Vorschriften/Normen
Wasserbeschaffenheit
ISO 6059 Bestimmung der Gesamthärte (Calcium und Magnesium) – Titrimetrische Methode mit EDTA
ISO 6058 Bestimmung des Calciumgehaltes – Titrimetrische Methode mit EDTA
EN ISO 9963-1 Bestimmung der gesamten und der zusammengesetzten Alkalinität – Teil 1
EN ISO 9963-2 Bestimmung der Carbonatalkalinität – Teil 2
ISO 9297 Bestimmung von Chlorid; Silbernitrat-Titration mit Chromat-Indikator (Mohr-Methode)
ISO 7393-1 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor – Teil 1: Titrimetrische Methode mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin
ISO 7393-2 Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor – Teil 2: Kolorimetrische Methode mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin
ISO 15705 Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs – Mikromethode
ISO 6060 Bestimmung des chemischen Sauerstoffverbrauchs
ISO/CD 25814 Bestimmung des gelösten Sauerstoffs – Elektrochemische Methode mit Gelöstsauerstoffsensor
ISO/DIS 7887 Untersuchung und Bestimmung der Färbung
ISO 7027 Bestimmung der Trübung
ISO 10359-1 Bestimmung von Fluorid – Teil 1: Elektrochemische Methode für Trinkwasser und gering belastetes Wasser
ISO 5664 Bestimmung von Ammonium – Destillations- und Titrationsverfahren
ISO 10523 Bestimmung des pH-Wertes
ISO 27888 Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
ISO 11923 Bestimmung der Schwebstoffe mittels Filtration durch einen Glasfaserfilter