MasterSense™ Smart Peristaltikpumpen
Entwickelt für die kritischen Prozessanwendungen von heute und die Biopharmabranche von morgen
Pumpenoptionen vergleichenIntuitiv & innovativ
- Integrierte Sensoren überwachen den Flüssigkeitsdruck und warnen Sie vor einem möglichen Prozessausfall
- Speicherung und Abruf von Standardprotokollen zur Gewährleistung der Kontinuität
- Intuitiver, digitaler Touchscreen mit optimierter Menüführung und Programmeingabe, auch bei nassen Handschuhen!
- Das MasterSense Laufwerk bietet 3 Zugriffsebenen mit unterschiedlichen Programmierungen, die alle passwortgeschützt sind zur Einhaltung der GMP Best-Practices
Einfach & präzise
- Betriebsmodi umfassen Dauerbetrieb, Volumenabgabe und Zeit
- Chargensteuerung und Intervall-/Zeitschaltung im Volumen- und Zeitmodus
- Qualitative Rohrkalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Kalibrierung der Schläuche
- Grafikanzeige zur Information über die optimale Kalibrierung des Schlauchs
Verbunden & smart
- Das MasterflexLive® Cloud Speichersystem ermöglicht eine sicheres Monitoring und Reporting für alle MasterSense™ Pumpensysteme
- Mit MasterflexLive können Sie Benachrichtigungen wählen, die Sie 24/7 auf Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hinweisen
- Over-the-air Firmware-Updates stellen sicher, dass Ihr Pumpsystem über die neuesten Software-Updates verfügt, ohne dass Sie sich an den Hersteller wenden müssen
- Integrierte Sensoren überwachen den Luftdruck, um die Schaummenge im Medium zu reduzieren
MasterSense™ überwacht Ihre Medien
Mit der zusätzlichen Zeit könnten Sie dies tun:
Überwachen Sie Ihren Prozess aus der Ferne, speichern Sie Programme sicher und sorgen Sie für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
MasterflexLive FernüberwachungsoptionenMasterSense Pumpen vergleichen
![]() |
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpe
|
Höchster Durchfluss 0,65 bis 42 LPM |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität EtherNet/IP, Profibus, plus MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ Antrieb
|
Mittlerer Durchfluss 0,001 bis 3400 mL/min |
Druck bis zu 150 psi (10,3 bar) |
Konnektivität EtherNet/IP oder Profibus plus MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
Weitere Pumpoptionen mit fortschrittlicher Touchscreen-Bedienung
![]() |
Ismatec® Reglo Digital Mehrkanalpumpen
|
Niedriger Durchfluss 0,0001 bis 68 mL/min *abhängig vom Kartuschentyp |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumpen
|
Niedriger Durchfluss 0,004 bis 365 mL/min |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Zahnradpumpenantrieb
|
Mittlerer Durchfluss 1,7 bis 5850 mL/min |
Druck bis zu 300 psi (20,7 bar) |
Konnektivität MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Kolbenpumpenantrieb
|
Niedriger Durchfluss 0,025 bis 75 mL/min |
Druck bis zu 100 psi (6,9 bar) |
Konnektivität MasterflexLive oder analoge Fernsteuerung |
Finden Sie Ihr komplettes Pumpensystem
Das Masterflex Auswahlhilfe für Pumpen führt Sie schnell durch Ihre Anforderungen
Starten Sie jetzt