Schnellanalyse von Wasser, Umwelt sowie Lebensmitteln und Getränken mit Merck
![]() |
Merck verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Analytik. Alle Testkits, Teststreifen und fotometrischen Systeme sind auf optimale Präzision, Geschwindigkeit und einfache Handhabung in der Lebensmittel- und Getränkeprüfung ausgelegt. Das Supelco® Sortiment an analytischen Lösungen von Merck wird von analytischen Chemikern für analytische Chemiker entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse genau, präzise und reproduzierbar sind. Jedes Produkt wird einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Integrität Ihrer Testprotokolle zu gewährleisten, und mit unseren engagierten Wissenschaftlern steht Ihnen das erforderliche Fachwissen jederzeit zur Verfügung. |
Die visuellen und instrumentellen Testkits bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Bestimmung einzelner Parameterkonzentrationen.
Finden Sie den am besten geeigneten Test für Ihre Anwendung:
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Testparameter
- Finden Sie den gewünschten Messbereich und wählen Sie anschließend die am besten geeigneten Produkte für Ihren Workflow oder Probentyp
- Verwenden Sie die Katalognummern, um Produkte direkt zu kaufen
Produktauswahl
Merck Spectroquant®Prove – Einfachere Wasseranalysen dank einer neuen Klasse von Spektralphotometern
Die Spectroquant® Prove Spektralphotometer sind das perfekte Istrument für die Wasseranalyse, da sie die gewünschte Einfachheit, die erforderliche Sicherheit und die erwartete Langlebigkeit vereinen. Außerdem bieten sie intuitive Bedienelemente und sind für über 200 Spectroquant® Testkits und Methoden vorprogrammiert, um Ihre Analysen so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Spectroquant® Prove 100: (1.73016.0001) Für Routineanwendungen – Abwasser
Spectroquant® Prove 300: (1.73017.0001) Für empfindliche Messungen – Trinkwasser und Getränke
Spectroquant® Prove 600: (1.73018.0001) Für komplexe Analysen – Prozesswasser
Zusätzliche Informationen
Analytische Qualitätssicherung von A bis Z
Die analytische Qualitätssicherung (AQS) stellt sicher, dass Ihre Ergebnisse zuverlässig sind und den Richtlinien der Guten Laborpraxis (GLP) entsprechen.
Spectroquant® AQA Concept - in 3 Schritten zu hervorragender Qualität
- Photometer-Prüfung: (OQ), für die Arbeit mit zertifizierten Farbstandards, oder Certipur® UV/Vis-Standards
- System-Prüfung: (PQ) Rückgewinnungsmessung mit CombiCheck Standardlösung, zertifiziertem Referenzmaterial (ZRM) oder Certipur® Standardlösungen
- Matrix-Prüfung: (PQ) Einmalige Mischung mit CombiCheck R-2 Lösung oder mehrfache Verdünnung/Mischung mit Standardlösungen von zertifiziertem Referenzmaterial (ZRM) oder selbst hergestellten Lösungen
Zusätzliche Informationen
Merck Spectroquant® Move und NOVA Photometer
- Spectroquant® Move 100 für eine schnelle, zuverlässige Wasseranalyse vor Ort.
- Spectroquant® NOVA 60 bietet eine hohe Messqualität (AQS) mit großer Einfachheit.
Zusätzliche Informationen
Merck RQflex® 20 – Genauigkeit durch Reflektometrie
Das neue quantitative Teststreifenlesegerät RQflex® 20 unterstützt Ihren Prozess durch die Überwachung chemischer Parameter vor Ort. Mit der intuitiven Menünavigation und Proben-Vorauswahl ermöglicht es eine schnellere und nachverfolgbare Entscheidungsfindung beim Produktionsprozess.
Zusätzliche Informationen
Merck Mquant visuelle Tests
- MQuant® Flüssigkeitstests: Chemische Testsysteme für schnelle, präzise und tragbare Wassertests für hohe bis niedrige Parameterkonzentrationen durch direkte Ablesung von Farbkarten, Scheiben oder Gefäßen
- MQuant® Teststreifen: zur zuverlässigen semi-quantitativen Bestimmung von Ionen und anderen Verbindungen mit visueller oder digitaler Ablesung
- MQuant® pH-Teststreifen und -Papiere: Schnelle pH-Messung mit präzisen Farbskalen für klare, zuverlässige Ergebnisse, geeignet für alle Medien, einschließlich Flüssigkeiten mit hoher Trübung
Zusätzliche Informationen
Merck Ready-to-use Sample Preparation
Simple and effective preparation with Crack Sets and thermoreactors
- Spectroquant® Crack Sets: We offer a choice of three Crack Sets for determining the total content of different parameters. Each set contains all reagents needed for digestion with the thermoreactor.
- Spectroquant® thermoreactors: offer 8 pre-installed digestion programs for routine use. A description of digestion procedures is provided in the instruction sheets included with the test kits.