Microgard® Schutzbekleidung mit 2000Ts Plus
Erste Wahl bei Arbeitern in der pharmazeutischen Industrie!
MICROGARD® 2000 Ts Plus ist dazu konzipiert, Wasser in Form von Schweiß aus dem Anzug entweichen zu lassen. Es hält jedoch der Sättigung flüssiger Chemikalien stand und filtert 100% der bis zu 0,01 Mikrometer kleinen Partikel.* (*EMSL-Prüfmethode).
- Antistatisch (gemäß EN 1149-5)
- Fusselarm: Verringertes Kontaminationsrisiko
- Ohne Silikon: Entscheidend bei Spritzlackierungsanwendungen
- Komfort: Feuchtigkeitsdurchlässig zur Verringerung des Risikos der Hitzebelastung
- Daumenschlaufen zur Vermeidung des Verrutschens der Armstulpen beim Arbeiten mit nach oben gestreckten Armen
- Verringertes Risiko einer Kreuzkontamination durch das Kinnband