Einwegprobenehmer für höchste Standards bei der Probenahme
Besonders bei fettigen, stark anhaftenden oder toxischen Stoffen ist die Reinigung von Probenehmern eine zeitintensive Herausforderung. Einweg ist hier die Lösung
Probenahmelanzen – für Flüssigkeiten
Einwegprobenehmer für sehr dünne bis viskose Flüssigkeiten
DispoDippers und DispoLadles
Schöpfbecher stellen eine Kombination aus Probenehmer und Probenbehälter in einem Gerät dar, während Kellen über geprägte Skalen und zwei Tüllen für Rechts- oder Linkshänder verfügen.
Probenahmelanzen – für Pulver und Granulate
Einwegprobenehmer für unterschiedliche Anwendungen von der Entnahme kleiner Pulvermengen bis zum Ziehen großer Proben aus kleinkörnigen Granulaten.
Schaufel, Schaber, Löffel und Spatel
Probenahmegeräte zur Erfassung, Handhabung und Verarbeitung von sehr kleinen (0,5 ml) bis zu größeren (1 l) Stoffmengen.
Detektierbare Probenahmegeräte
Probenahmegeräte mit einem speziellen Zusatz, durch den sie für Farbscanner, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen sichtbar sind, obwohl sie aus PS bestehen.
- Detektierbare Probenschaufeln
- Probenahme-Schaufeln mit langem Griff
- Probenschaber
- Probenlöffel
- Probenahme-Löffel mit langem Griff
- Probenahme-Löffel mit langem Griff, geschwungen
- Dosierlöffel
- Probenspatel
- Probenahme-Spachtel
- Pinzetten, gewinkelt/spitz, spitz oder mit breiter Spitze
- Schöpfkelle mit abgerundeten Ecken und langem Griff
Blaue Probenahmegeräte für den genauen Durchblick
Vollständig oder teilweise blaue Produkte sind leicht wiederzufinden und zu erkennen, da diese Farbe bei keinem natürlichen Lebensmittel vorkommt.
- Probenschaufeln für Nahrungsmittel, blau
- Probenahme-Schaufeln mit langem Griff, blau
- Probenschaber für Nahrungsmittel, blau
- Probenlöffel für Nahrungsmittel, blau
- Probierlöffel mit langem Griff, blau
- Probenahme-Löffel mit langem Griff, geschwungen, blau
- Dosierlöffel, blau
- Probenspatel für Nahrungsmittel, blau
- Probenahme-Spachtel, blau
- Pinzetten, blau, gewinkelt/spitz, spitz oder mit breiter Spitze
- Schöpfkelle, blau, mit abgerundeten Ecken und langem Stiel
Bürkle Bio line - Die perfekte Kombination aus der Reinheit von Produkten für den Einmalgebrauch und ökologischer Nachhaltigkeit
Hergestellt aus erneuerbaren und zu 100 % recycelbaren Rohstoffen – diese Produkte tragen dazu bei, höchste Qualitätsansprüche an Probenahmegeräte und Nachhaltigkeit zu vereinen
Einwegpinzette für präzise Laborarbeit
Ideal zum Greifen, Heben und Bewegen kleiner Objekte, z. B. für feines Gewebe, kleine Gegenstände oder feste Proben.