Edelstahlmöbel für Reinräume
Jetzt im Web erhältlich!
Entdecken Sie das neue breite Sortiment von Reinraummöbeln
Das Grundprinzip bei der Gestaltung von Elementen sind einfache Verwendbarkeit und Pflege der Möbel. Tinman berücksichtigt alle möglichen Aspekte der zukünftigen Verwendung unserer Möbel in Reinräumen, damit die Arbeitsbedingungen für jeden Anwender durch beste Verwendbarkeit und höchsten Komfort optimiert werden.
- Elektrogeschweißte Verbindungen
- Vollständig abgerundete Ecken
- Minimale Anzahl an Verbindungsstellen
- Fest oder perforiert
- Modulares Möbeldesign
Beschreibung | Abmessungen | Material | Eignung für Reinraum | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, aus doppeltem Edelstahlblech | 600×600×750 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1347E | |||
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, aus doppeltem Edelstahlblech | 800×600×750 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1348E | |||
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, aus doppeltem Edelstahlblech | 1000×600×750 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1349E | |||
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, 40% Perforation, verborgene Verstärkung | 600×600×900 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1350E | |||
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, 40% Perforation, verborgene Verstärkung | 800×600×900 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1351E | |||
Tisch, runde Vorderkante, verstellbare Nivellierfüße, 40% Perforation, verborgene Verstärkung | 1000×600×900 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1352E | |||
Regal, höhenverstellbar, Aufbewahrung, abgerundete Ecken | 766×400×1800 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1353E | |||
Regal, höhenverstellbar, Aufbewahrung, abgerundete Ecken | 966×400×1800 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1354E | |||
Regal, höhenverstellbar, Aufbewahrung, abgerundete Ecken | 1166×400×1800 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1355E | |||
Bank, zum Betreten, abgerundete Ecken, modular, aus doppeltem Edelstahlblech | 600×350×450 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1356E | |||
Bank, zum Betreten, abgerundete Ecken, modular, aus doppeltem Edelstahlblech | 800×350×450 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1357E | |||
Bank, zum Betreten, abgerundete Ecken, modular, aus doppeltem Edelstahlblech | 1000×350×450 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1358E | |||
Garderobe, Aufhänger (fest), modular mit perforiertem Gestell | 530×500×1800 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1359E | |||
Garderobe, Aufhänger (fest), modular mit perforiertem Gestell | 930×500×1800 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1360E | |||
Transportwagen mit verstellbaren Einlegeböden und Rollen | 990×525×1000 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1361E | |||
Transportwagen mit verstellbaren Einlegeböden und Rollen | 1090×525×1000 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1362E | |||
Tritthocker, eine Stufe, perforiert mit Nivellierfüßen und Gewinde | 420×720×440 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1363E | |||
Spender, flache Oberseite, Einweghandschuhe, abgeschrägter Auslass, aufklappbarer Deckel und Sichtschlitze | 204×211×590 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1364E | |||
Spender, an der Wand befestigte Brillen und Schutzbrillen, aus Acryl | 300×200×400 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1365E | |||
Abfallkorb, Kunststoffbeutel, Halterung und Rollen | 400×400×1000 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1366E | |||
Spiegel, mit Wandbefestigung, 8R-poliert mit abgeschrägter Kante | 490×1180×255 mm | AISI 304/2R – hochglanzpoliert | ISO-Klasse 4 /GMP Klasse A | 132-1367E |