Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gloves, Microflex® 93-823
Lieferant: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable gloves made of nitrile provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the Microflex 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions. Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe Farbe Länge Verpackt VE Katalognummer Menge
5,5 - 6 Blau 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 Blau 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 Blau 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 Blau 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 Blau 240 mm 100/box 100 112-4325
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Beidseitig tragbar/handspezifisch Ambidextrous
Einweg/wiederverwendbar Einweg
Gepudert/ungepudert Ungepudert
Oberfläche Textured fingertips
Stulpenart Beaded
Stärke - Finger 0,10 mm
Stärke - Handfläche 0,06 mm
EN-Norm EN 374
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge