Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Becher, niedrige Form
Lieferant: VWR Collection
Edelstahl 18/8, rostfrei
Ein komplettes Sortiment von Bechern aus Metall für eine Vielzahl von Verwendungen im Labor. Ideal für korrosive Materialien. Wahlweise mit Bördelrand oder Ausguß und mit oder ohne Handgriff verfügbar.
  • Robust und langlebig
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Mit Bördelrand
Kapazität Höhe O.D. VE Katalognummer Menge
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
Mit Bördelrand und Ausguss
Kapazität Höhe O.D. VE Katalognummer Menge
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
Mit Bördelrand und Griff
Kapazität Höhe O.D. VE Katalognummer Menge
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
Mit Bördelrand, Ausguss und Griff
Kapazität Höhe O.D. VE Katalognummer Menge
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge