Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bechergläser, niedrige Form, Super Duty
Lieferant: DURAN Group
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss
Mit leicht ablesbarer Graduierung und Schriftfeld. Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden, wird für die Super Duty Bechergläser ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Becher verwendet werden, da sich diese durch eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnen. Die mechanische Stabilität ist bei diesen Produkten verglichen mit den Super Duty Bechern jedoch eingeschränkt.
  • Höhere mechanische Stabilität gegenüber herkömmlichen Bechergläsern durch verstärktem, stabilen Rand
  • Gleichmäßige Wandstärke
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, gute thermische Beständigkeit
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung); Chargenzertifikat abrufbar unter www.duran-group.com
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Höhe O.D. VE Katalognummer Menge
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 10 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge