Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ballonflaschen, Enghals, rund, mit Schraubkappen
Lieferant: VWR Collection
LDPE, HDPE oder PP, durchscheinend, mit violetten Schraubverschlüssen. Für die Lagerung und Abfüllung von Lösungen und Medien. Runde Ballonflaschen verfügen über einen integrierten Schultergriff. Mit Graduierung zur Erkennung des abgegebenen Volumens.
LDPE-Ballonflaschen
Bevorzugt für hochreine Anwendungen, da es eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweist (häufige Verwendung in der ophthalmischen Produktpalette, z. B. Augen-Tropfflaschen, Nasenspray)
Bevorzugtes Harz für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich +80 °C bis −80 °C
Beständigkeit gegen physikalische Einflüsse (Produkte brechen nicht, auch wenn sie versehentlich fallen gelassen werden, wohingegen PP-Ballonflaschen bei Minustemperaturen Risse bilden können)
LDPE-Produkt springt aufgrund der hohen Flexibilität des Materials wieder in seine Form zurück.
Häufig in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
HDPE-Ballonflaschen
Die aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) gefertigten Ballonflaschen zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Lagerung und Übertragung von sterilen Flüssigkeiten und pharmazeutischen/Biotech-Reagenzien.
Gut für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich +120 bis −80 °C
Hohe Schlagzähigkeit auch bei negativen Temperaturen
Werden aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit häufig für die Langzeitlagerung verwendet
Häufig in der Lebensmittel- und Molkerei-Industrie eingesetzt
Sterile Ballonflasche für hochreine Anwendungen verfügbar
PP-Ballonflaschen
Polypropylen-(PP-)Ballonflaschen sind ideal für Sterilwasserlagerung und können vor dem Wiederauffüllen autoklaviert werden, sodass wiederholtes bakterielles Wachstum gestoppt wird.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Arbeitstemperatur 0 bis 135 °C
Autoklavierbar
Hinweis: Polypropylen-Ballonflaschen sind autoklavierbar. LDPE- und HDPE-Ballonflaschen sind nicht autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren stets den Verschluss von der Ballonflasche abnehmen.
  • Gut für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich +120 bis −80 °C
  • Hohe Schlagzähigkeit auch bei negativen Temperaturen
  • Werden aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit häufig für die Langzeitlagerung verwendet
  • Häufig in der Lebensmittel- und Molkerei-Industrie eingesetzt
  • Sterile Ballonflasche für hochreine Anwendungen verfügbar
Harz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
LDPE-Ballonflaschen
Kapazität Typ Hals I-Ø Gewinde VE Katalognummer Menge
10 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1706
50 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1738
25 l Nicht steril 65 mm 83 mm 1 216-1908
HDPE-Ballonflaschen
Kapazität Typ Hals I-Ø Gewinde VE Katalognummer Menge
10 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l steril 65 mm 83 mm 1 216-1729
PP-Ballonflaschen
Kapazität Typ Hals I-Ø Gewinde VE Katalognummer Menge
10 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l unsteril 65 mm 83 mm 1 216-1702
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge