Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Verschlussfolie für die manuelle Anwendung, PARAFILM® M
Lieferant: Brand
Universelle, halbtransparente, hochelastische Folie zum sicheren Verschließen unterschiedlichster Gefäße. PARAFILM® M ist schwach gas- und wasserdampfdurchlässig. Die Folie lässt sich bis zu 200% dehnen und bietet auch bei unregelmäßigen Formen und Flächen eine vollständige Abdichtung.
  • Bis zu 48 Stunden beständig gegen polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen
  • Gebrauchstemperatur –45...+50 °C (Schmelztemperatur bei ca. +60 °C)
  • Nicht toxisch, frei von Weichmachern
Gasdurchlässigkeit in 24 Std. bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte:
O2 (Sauerstoff): ≤ 350 cm³/m²
N2 (Stickstoff): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (Kohlendioxid): ≤ 1100 cm³/m²
Wasserdampfdurchlässigkeit in 24 Std. bei 37 °C und 90% relativer Luftfeuchte: 0,8 g/m²
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Länge Breite VE Katalognummer Menge
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Farbe VE Katalognummer Menge
Spender für Verschlussfolien Parafilm® M für Rollen 50 und 100 mm breit Transparent 1 631-0726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge