Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Flaschen zur Wasserprobenahme, steril
Lieferant: VWR Collection
PET, rein, lebensmittelgeeignet, mit PP-Verschlüssen
  • Strahlensterilisiert
  • Unterschiedliche Verschlussfarben für leichte Identifizierung des Tests
  • Manipulationssichere Streifen zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer und jeweiliger Flaschennummer auf jedem Etikett
  • Voll recyclingfähig
  • Verschlussdurchmesser: 32 mm
Leichte, robuste Flaschen. Manipulationssichere Schraubverschlüsse zum Schutz des Flaschenhalses vor Verunreinigungen. Auswahl an dosierten und undosierten Flaschen. Vierkantflaschen für eine bessere Raumausnutzung bei begrenztem Platzangebot.
Blauer Verschluss: für natürliches, nicht chloriertes Wasser ohne Natriumthiosulfat
Roter Verschluss: für chloriertes Wasser, behandelt mit 20 mg/l Natriumthiosulfat
Hellblauer Verschluss: für chloriertes Wasser, behandelt mit 120 mg/l Natriumthiosulfat
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Dosierung B×T×H Verschluss-Farbe Verpackt VE Katalognummer Menge
500 ml Undosiert 70×70×192 mm Blau Einzeln verpackt 100 331-0286
500 ml Undosiert 70×70×192 mm Blau Lose verpackt 108 331-0278
500 ml Natriumthiosulfat (20 mg/Liter) 70×70×192 mm Rot Einzeln verpackt 100 331-0287
500 ml Natriumthiosulfat (20 mg/Liter) 70×70×192 mm Rot Lose verpackt 108 331-0280
500 ml Natriumthiosulfat (120 mg/Liter) 70×70×192 mm Hellblau Einzeln verpackt 100 331-0288
500 ml Natriumthiosulfat (120 mg/Liter) 70×70×192 mm Hellblau Lose verpackt 108 331-0282
1000 ml Undosiert 89×89×222 mm Blau Lose verpackt 70 331-0279
1000 ml Natriumthiosulfat (20 mg/Liter) 89×89×222 mm Rot Lose verpackt 70 331-0281
1000 ml Natriumthiosulfat (120 mg/Liter) 89×89×222 mm Hellblau Lose verpackt 70 331-0283
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge