Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Elektronische Rührwerke, VOS 40 digital und VOS 60 control
Lieferant: VWR Collection
Diese Laborrührer eignen sich ideal zum einfachen Rühren, geeignet für Mengen bis zu 25 l (VOS 40 digital), oder zum intensiven Rühren für Mengen bis zu 40 l (VOS 60 control). Dank mikroprozessorgesteuerter Technologie stellen die Rührer automatisch die Drehzahl in einem Bereich von 0/30 bis 2000 min-1 ein. Sicherheitskreise sorgen für eine automatische Abschaltung bei Blockierung oder Überlastung. Die tatsächliche Wellendrehzahl und voreingestellte Geschwindigkeit werden ständig überwacht und Abweichungen werden automatisch angepasst. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei Änderungen der Viskosität in einer Probe. Die Rührer haben ein schmales Gehäuse und einen leisen Betrieb.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteck-Rührwellen
  • Überlastungsschutz, die Geräte können kurzfristig bei Überlastung betrieben werden
  • Fehlercode-Anzeige
Das VOS 60 control Modell verfügt über eine abnehmbare drahtlose Steuereinheit und eine digitale, mehrsprachige TFT-Anzeige. Dieser Rührer ist mit einer RS232- und einer USB-Schnittstelle für die Steuerung und Dokumentation aller Parameter ausgestattet. Eine integrierte Anzeige des Drehmoment-Trends ermöglicht die Messung von Viskositätsänderungen.
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Messung der Temperatur
  • Intervallbetrieb, Zeitschaltuhr und Verriegelungsfunktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP40
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Eine breite Palette an Zubehör kann separat bestellt werden.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
VOS 40 digital Rührwerk, EU-Stecker 1 441-0302
VOS 60 control Rührwerk, EU-Stecker 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell VOS 40 digital VOS 60 control
Max. Rührmenge H₂O (l) 25 40
Max. Viskosität (mPas) 40000 50000
Drehzahlbereich (min-1) 0/30 - 2000
Max. Drehmoment am Spannfutter (Ncm) 40 60
Spannfutterbereich (mm) 0,5 - 10
Motorleistung Aufnahme/Abgabe (W) 112/87 168/131
B×T×H (mm) 86×208×248 86×230×267
Gewicht (kg) 4,4 4,7
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Typ Für Gerät Für Rührer - Ø Schaft - Ø Schaft-Länge Stiel Länge Max. Drehzahl VE Katalognummer Menge
Propellerrührer, 4-flügelig R 1342 - - 50 mm 8 mm 350 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
Werkzeuglose Spannvorrichtung - - - - - - - - 1 441-0343
H-Stativ, Platte 460×420 mm, Stativstab 34 mm Ø, 1010 mm lang - - T 50 basic - - - - - 1 431-9114
Teleskop-Stativ, 460×420 mm, Stativstab 34 mm Ø, von 620 - 1010 mm Höhe verstellbar - - T 50 basic - - - - - 1 431-2912
Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm - - T 50 basic - - - - - 1 431-2944
Rührschaftschutz - - - - - - - - 1 441-2999
Ersatzmessfühler aus Edelstahl für ETS-D5 - - - - - - - - 1 442-0252
Glasbeschichteter Fühler zur Verwendung mit Kontaktthermometern vom Typ ETS-D5 und VT-5 - - - - - - - - 1 442-0316
Verlängerungskabel zur räumlichen Trennung von Gerät und Fühler, verhindert Beschädigungen durch vom Medium freigesetzte Dämpfe - - - - - - - - 1 620-8104
Flexible Kupplung für Glasrührwellen Ø 6 - 10 mm, max. Drehmoment 10 Ncm - - - - - - - - 1 441-9213
Kreuzmuffe, 6 - 16 mm Spannbereich Stativ, 6-16 mm Spannbereich Ausleger Kreuzmuffe R 182 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic und T 25 digital - - - - - 1 431-2923
Platten-Stativ, 200×316 mm, Edelstahl-Stativstab, 16 mm Ø, 1000 mm lang Plattenstativ R 1827 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic und T 25 digital - - - - - 1 441-2129
Platten-Stativ, 200×316 mm, Edelstahl-Stativstab, 16 mm Ø, 560 mm lang - - - - - - - - 1 431-1047
Platten-Stativ, 200×316 mm, Edelstahl-Stativstab, 16 mm Ø, 800 mm lang Plattenstativ R 1826, Platte 200x316 mm, Stab 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic und T 25 digital - - - - - 1 431-2901
Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab-Ø 8 - 16 mm, Gefäß-Ø 40 - 300 mm Spannhalter RH 3 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic und T 25 digital - - - - - 1 431-2943
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge