Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Inkubations-Wippschüttler
Lieferant: VWR Collection
Der Inkubations-Wippschüttler kombiniert eine leichtgängige Wippbewegung und Inkubation in einem kompakten Tischgerät. Durch das speziell konzipierte Design werden überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten abgeleitet. Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Rotationswinkel einfach zwischen 0 und 15° zu verstellen, während das Gerät in Betrieb ist. Der PID-Temperaturregler ermöglicht eine konstante und genaue Temperatursteuerung von Umgebungstemperatur +5 bis +65 °C. Benutzerfreundliche Steuerelemente ermöglichen dem Benutzer das Anpassen der Temperatur in Schritten von jeweils 1 °C. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine leichtgängige Wippbewegung von niedriger Geschwindigkeit bis wenigstens 1 min-1. Über die Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren LED-Anzeigen für Temperatur, Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit hat der Benutzer jederzeit alle Einstellungen im Blick. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Eine Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn die Temperatur der Luft in der Kammer 40 °C erreicht, und erlischt erst dann, wenn die Temperatur auf unter 40 °C abgekühlt ist. Der Polycarbonat-Deckel ermöglicht eine Beobachtung der Proben, ohne dass die Innentemperatur beeinträchtigt wird. Die Zeitschaltuhr zeigt die abgelaufene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Der Überlastungsschutz über optische und akustische Signale wird aktiviert, wenn das System eine Blockierung oder Überlastung der Plattform feststellt. Die Drehzahl-Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Das Gerät ist ideal für Zellkulturen, das Färben und Entfärben von Gelen, Hybridisierungsverfahren, Hämatologie- und Blotting-Verfahren.
  • Neigung elektronisch von 0 bis 15° verstellbar, während das Gerät in Betrieb ist
  • LED-Display zeigt Temperatur, Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit gleichzeitig an
  • Zeitschaltuhr von 1 Sek. bis 160 Std., mit akustischem Alarm, wenn die Zeit abgelaufen ist
  • Kann bei 5 bis 40 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO2-Umgebungen verwendet werden
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Matten müssen separat bestellt werden.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Inkubations-Wippschüttler, EU-Stecker 1 444-0762
Inkubations-Wippschüttler, UK-Stecker 1 444-0763
Inkubations-Wippschüttler, CH-Stecker 1 444-0764
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Inkubations-Wippschüttler
Schüttelbewegung Wippend
Temperaturbereich (°C) Umgebungstemperatur +5 bis 65
Konstanz bei 37 (°C) ±0,5
Winkel (°) 0 - 15*
Drehzahlbereich (min-1) 1 - 50*
Drehzahlgenauigkeit ±1 min-1
Plattform B×T (mm) 191×254
B×T×H (mm) 279×432×267
Gewicht (kg) 9,5
Max. Beladung (kg) 4,5**
Innenraum-Abmessungen WxDxH (mm) 197×273×97
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Für VE Katalognummer Menge
Genoppte Matte, 254×191 mm Inkubations-Wippschüttler 1 444-0769
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge