Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ultratiefkühlschränke, −86 °C
Lieferant: VWR Collection
Diese Gefrierschränke wurden für den Schutz von Proben und leichte Bedienbarkeit entworfen. Alle Gefrierschränke sind mit einem bequemen, auf Augenhöhe befindlichen Kontroll- und Überwachungssystem ausgestattet.
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmäßige glatte Oberfläche, die unempfindlich gegenüber Abblättern und Rostbildung ist
  • Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
  • Isolierung: Hochdichter FCKW-geschäumter PU-Schaum (127 mm)
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden (verstellbar in 25 mm-Schritten, max. Kapazität: 45,4 kg)
  • Dichtung maximiert die Innentemperatur und verhindert Reif-/Eisbildung
  • Einhand-Bedienung mit ergonomischem Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
  • 2"-Feststellbremsen für eine einfache Installation
  • Helle, leicht ablesbare Temperaturanzeige zeigt die Ist-Temperatur und (optional) die Probentemperaturen an
  • Kühlmittel: Erste Phase R-404a; zweite Phase R-290. R508-b
  • Informations-Controller für vereinfachte Steuerung und Überwachung
  • RS485-Schnittstelle
  • Optionaler Temperatur-Diagrammschreiber (7 Tage) und Datenlogger können angeschlossen werden
Temperaturbereich: −50...−86 °C
Zertifizierungen: UL, cUL, CE.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Typ VE Katalognummer Menge
ULT Gefrierschrank, 368 l 1 471-1140
ULT Gefrierschrank, 490 l 1 471-1141
ULT Gefrierschrank, 650 l 1 471-1142
ULT Gefrierschrank, 793 l 1 471-1143
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Nutzinhalt (l) 368 490 650 793
Temperatur (°C) −50...−86
Anzeige Digital
Abtausystem Manuell
Alarm Akustisch und visuell
Einschübe/Schubladen 3 Einlegeböden/4 Schubfächer
Tür(en) 1 außen (Anschlag rechts)/4 innen
Türverriegelung Ja
Material Außen: Galvanneal
Innen: Kaltgewalzter Stahl mit Pulverbeschichtung
Besonderheiten Lagerkapazität für 2"-Boxen: 240
Lagerkapazität für 3"-Boxen: 144
Lagerkapazität für Röhrchen: 24.000
Lagerkapazität für 2"-Boxen: 320
Lagerkapazität für 3"-Boxen: 192
Lagerkapazität für Röhrchen: 32 000
Lagerkapazität für 2"-Boxen: 400
Lagerkapazität für 3"-Boxen: 240
Lagerkapazität für Röhrchen: 40.000
Lagerkapazität für 2"-Boxen: 600
Lagerkapazität für 3"-Boxen: 360
Lagerkapazität für Röhrchen: 60.000
Anschlüsse 2
B×T×H innen (mm) 572×492×1308 572×645×1308 762×645×1308 914×673×1308
B×T×H außen (mm) 912×802×1978 912×988×1978 1102×988×1978 1255×987×1978
Gewicht (kg) 313 358 390 445
Geräuschpegel 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)
Elektrische Angaben 230 V, 50 Hz, 3450 W
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge