Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Mikrozentrifuge für PCR-Platten
Lieferant: VWR Collection
Diese Mikrozentrifuge eignet sich für das Abzentrifugieren von PCR-Platten.
  • Platzsparendes Design; leiser, einfacher Betrieb
  • Einfaches System für eine mühelose Beladung mit Platten
  • Schnelles Abzentrifugieren von Tröpfchen und Kondensat
  • Verwendung vor und nach dem Thermocycling zur Verbesserung der PCR-Ausbeute
  • Kühlraumkompatibel
Die einzigartige Zentrifuge verfügt über einen vertikalen Dual-Position-Rotor für verschiedenste PCR-Platten; Platten mit 96 Wells, 384 Wells, mit und ohne Rand sind mit der Zentrifuge kompatibel. Der Rotor verfügt über integrierte Plattenführungen, um sicherzustellen, dass die Platten vertikal in ihrer Position verbleiben und nicht im Rotor kippen.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Zentrifuge für PCR-Platten, EU-Stecker 1 521-1648
Zentrifuge für PCR-Platten, UK-Stecker 1 521-1649
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Zentrifuge für PCR-Platten
Max. Kapazität 2 PCR-Platten
Max. Drehzahl (min-1) 2500
Max. RZB (×g) 500
Stromversorgung 230 V / 50-60 Hz
B×T×H (mm) 191×208×183
Gewicht (kg) 3
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Adapter für Streifen, Röhrchen oder Platten mit Halbrand 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge