Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Dichte-Handmessgerät, 30PX
Lieferant: Mettler-Toledo
Eignet sich zur Dichtemessung bei Flüssigkeiten, das Gerät verwendet die oszillierende Körpermethode.
  • Große Auswahl an Maßeinheiten, u. a. Dichte, SG, °Brix, °API, % H₂S0₄, Grad Baumé
  • Übertragung der Ergebnisse an den Drucker oder PC über die Infrarot-Schnittstelle
  • Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay liefert klare Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit
Die Geschwindigkeit der Probennahme kann an die jeweilige Anwendung angepasst werden: langsam für viskose Proben zur Vermeidung von Luftblasenbildung oder sehr schnell zur effizienten Säuberung der Zelle.
Außerdem kann für sehr hochviskose Proben eine externe Injektionsspritze verwendet werden. So kann eine große Bandbreite verschiedener Proben untersucht werden.
Das Densimeter Densito ermöglicht nicht nur eine sehr genaue Messung der Probentemperatur, sondern wählt auch vor jeder Messung einen Temperaturkorrekturkoeffizienten aus. Speichern und anschließendes Übertragen von 1.100 Ergebnissen mit Proben-ID, Temperatur und/oder Temperaturkoeffizienten entweder an den Drucker oder PC über die integrierte Infrarot-Schnittstelle (optionaler Infrarot-/RS232-Adapter erforderlich).
Lieferumfang: Lieferung inkl. Tragetasche, Hilfe-CD, Batterien und Normen.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bezeichnung Modell Messbereich VE Katalognummer Menge
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Temperaturbereich (°C) 5...40
Temperature Resolution 0,1 °C
Speicher 1100 values
Gewicht 360 g
Gewicht (g) 360
Genauigkeit ±0,001 g/cm³
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Wasser Dichtestandard, 0,998 g/cm³, zertifiziert bei 20 °C, Ungenauigkeit (normal) 0,001 g/cm³, 3 ml Portionsbeutel 10 614-1802
Probenröhrchen mit Reiniger 1 614-1593
Befestigungsschraube für Probenröhrchen 1 METT51324404
Adapter für externe Spritze 1 614-1592
Ansaugpumpe komplett 1 614-1594
Infrarotadapter für Datenübertragung 1 635-0117
Schutzabdeckung 1 614-0236
Software, LabX® direct Dichte- und Refraktometrie-System zum Herunterladen von Daten auf einen PC 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge