Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Stereo-Zoom-Mikroskope, Stemi 305
Lieferant: Zeiss
Die Stemi 305 sind Greenough-Stereomikroskope für die Ausbildung, Labore oder die industrielle Produktion.
  • Dreidimensionale und gestochen scharfe Bilder
  • Helle LED-Beleuchtung mit Tageslichtfarben
  • Lange Lebensdauer und geringer Energieverbrauch
Bestellinformation: Okulare sind enthalten.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Modell Typ Vergrößerung Beleuchtung VE Katalognummer Menge
Stemi 305 Edu Binokular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binokular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Lab Trinocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 ZEIS4919030006000
Stemi 305 Mat Binokular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Okular WF 10×/23
Kontrastierung Hellfeld und Dunkelfeld
Zoom 5:1
Fokussiersystem Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
Beleuchtung LED
Kamera 1,2 MP
Kameraanschluss Wi-Fi
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Transportkoffer für Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge