Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pufferlösungen, Sekundärstandard
Lieferant: VWR Chemicals
  • Lösung standardisiert bei 25 °C, konform mit DIN 17025
  • Genau bis ±0,010 pH-Einheiten (außer Puffer 12,454 mit einer Genauigkeit von 0,050)
  • Vollständig rückführbar für eine optimale pH-Kalibrierung (rückführbar auf NIST)
  • Inklusive aussagekräftigem Analysenzertifikat
  • Daten zur Temperaturabhängigkeit sind zusammen mit Chargennummer und Verfallsdatum auf die Etiketten gedruckt
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
pH-Wert pH accuracy Referenztemperatur VE Katalognummer Menge
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge