Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Handschuhe, Microflex® 93-852
Lieferant: Ansell
Nitril, unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
Die Farbe des Microflex® 93-852 verbirgt Flecken und bietet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe. Der Handschuh bietet eine außergewöhnliche Zugfestigkeit und Flexibilität, sowie Tragekomfort und Bewegungsfreiheit für die Hände. Die texturierte Struktur am gesamten Handschuh ermöglicht einen stabilen und konsistenten Griff. Ideal für analytische Tests, Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie, Laboranwendungen, leichte Montagearbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten und für die Herstellung von Pharmazeutika.
  • Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
  • Vollständig texturierte Struktur ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Griff bei der Handhabung von nassen Objekten
  • Chloriert für leichteres Anziehen
  • Antistatisch gemäß EN 1149
EN 374, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe Farbe Länge Stärke Verpackt VE Katalognummer Menge
5,5 - 6 Schwarz 245 mm 0,12 mm 100/Box 100 112-4330
6,5 - 7 Schwarz 245 mm 0,12 mm 100/Box 100 112-4331
7,5 - 8 Schwarz 245 mm 0,12 mm 100/Box 100 112-4332
8,5 - 9 Schwarz 245 mm 0,12 mm 100/Box 100 112-4333
9,5 - 10 Schwarz 245 mm 0,12 mm 100/Box 100 112-4334
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Beidseitig tragbar/handspezifisch Ambidextrous
Einweg/wiederverwendbar Einweg
Latex/ohne Latex Ohne Latex
Gepudert/ungepudert Ungepudert
Oberfläche Strukturiert
Stulpenart Beaded
EN-Norm EN 374
Anti-statisch +
Zugelassen für Lebensmittelkontakt +
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge