Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Handschuhe, Microflex® 93-843
Lieferant: Ansell
Nitril, unsteril, ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
Diese strapazierfähigen Einweg-Handschuhe bieten einen umfassenden Schutz vor Verunreinigungen dank der niedrigen akzeptierbaren Qualität für Nadellöcher (AQL 0,65). Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei analytischen Tests, der Lebensmittelverarbeitung, Glasherstellung, Laboranwendungen, der Untersuchung von Patienten, leichten Montagearbeiten und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
  • Die Handschuhe sind so gestaltet, dass sie nicht haften. Dadurch können sie auch beim Umgang mit Klebebändern oder Klebstoffen eingesetzt werden.
  • Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
  • Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und einen ausgezeichneten Schutz des Arbeiters
  • Die Polymer-Beschichtung gewährleistet ein einfaches An- und Ausziehen, sodass Arbeiter, die schnell agieren müssen, geschützt werden
EN 455, EN 374; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Size Colour Length Thickness Verpackt VE Katalognummer Menge
5,5 - 6 Blau 245 mm 0,11 mm 100/Box 100 112-4335
6,5 - 7 Blau 245 mm 0,11 mm 100/Box 100 112-4336
7,5 - 8 Blau 245 mm 0,11 mm 100/Box 100 112-4337
8,5 - 9 Blau 245 mm 0,11 mm 100/Box 100 112-4338
9,5 - 10 Blau 245 mm 0,11 mm 100/Box 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Ambidextrous/hand-specific Ambidextrous
Disposable/Reusable Einweg
Latex/Latex-free Ohne Latex
Powdered/Powder-free Ungepudert
Oberfläche Strukturierte Fingerspitzen
Stulpenart Beaded
EN-Norm EN 455, EN 374
Food contact approved +
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge