Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Serie 303
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
LDPE, durchscheinend
Hervorragend geeignet zur Probenahme, Lagerung und Transport. Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen. Ohne Graduierung.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
  • Physiologisch unbedenklich; zur Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln geeignet
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Gewinde Ø-A Höhe VE Katalognummer Menge
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Ersatz-Schraubverschlüsse
Gewinde Für Flaschen VE Katalognummer Menge
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm 200/250/300 ml (303 Serie), 250/500 ml (310 Serie) ml 1 215-3542
50 mm 500/750 ml (303 Serie), 1000 ml (310 Serie) ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge