Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Elektronische Rührwerke
Lieferant: VELP Scientifica
Rührwerke mit elektronischer Steuerung, die mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet sind.
Kompaktes ES Rührwerk für einfache Flüssigkeits-Rühranwendungen (max. 1.000 mPas) bei mittlerer und niedriger Drehzahl. Geeignet für das Rühren von bis zu 15 l, mit Drehzahlregelung zwischen 50 und 1300 min-1. Sicherheitssystem zum Schutz vor Überhitzung.
BS Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis niedriger Viskosität (max. 25.000 mPas). Geeignet für Volumina bis zu 25 l, mit Drehzahlregelung von 50 bis 2000 min-1. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.
Leistungsstarkes PW Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (max. 100.000 mPas). Geeignet für Volumina bis zu 70 l, mit Drehzahlregelung von 20 bis 1200 min-1. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.
DLS Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität (max. 25.000 mPas). Drehzahl-Voreinstellung von 50 bis 2000 min-1. Ein Sicherheitssystem schützt die Einheit vor Überlastung, falls der Motor ausfällt oder blockiert.
Die LH und DLH Modelle zeichnen sich durch ein starkes Drehmoment bei der Rotation aus, welches die Verwendung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (max. 50.000 mPas) ermöglicht. Drehzahl-Voreinstellung von 50 bis 2000 min-1. Ein Sicherheitssystem schützt die Einheit vor Überlastung, falls der Motor ausfällt oder blockiert.
  • Kompaktes, benutzerfreundliches ergonomisches Design; die Einheiten sind leicht, zuverlässig und leise
  • Sanftes Starten verhindert, dass Flüssigkeit aus dem Behälter austritt
  • Mikroprozessor-gesteuerter Motor sorgt für konstante Drehzahlen, auch wenn sich die Viskosität der Flüssigkeit ändert (außer ES Modelle)
  • Die Modelle BS, PW, DLS, LH und DLH haben eine Sicherheitsspannvorrichtung ohne Schlüssel, die einen sicheren Gebrauch gewährleistet
  • DLS und DLH Modelle verfügen über zwei digitale Displays, auf denen gleichzeitig Ist- und Soll-Geschwindigkeit angezeigt werden
Bestellinformation: Rührwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
ES Rührwerk 1 441-0347
LS Rührwerk 1 441-0346
LS Überkopf-Rührwerkpaket, einschließlich Stativstab und Basis, Doppelklemme und Rührschaft mit Propeller 1 VELPSA201A0151
PW Rührwerk 1 441-0345
DLS digitales Rührwerk 1 441-0348
DLS digitales Rührwerk-Paket, einschließlich Stativstab und Basis, Doppelklemme und Rührschaft mit Propeller 1 KIT 441-0413
LH Rührwerk 1 441-0349
DLH digitales Rührwerk 1 441-0350
Rührwerkzeuge
Bezeichnung Rührer - Ø Schaft - Ø Schaft-Länge VE Katalognummer Menge
Ankerrührer, erzeugt tangentiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer und niedriger Geschwindigkeit 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Blattrührer, erzeugt tangentiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer und niedriger Geschwindigkeit 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Halterung - - - 1 441-0108
Klemme - - - 1 441-0110
Kreuzmuffe - - - 1 441-0109
Propellerrührer, erzeugt axiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer/hoher Geschwindigkeit, für das Rühren leichter Feststoffe 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Rührer mit 2 Klappflügeln, erzeugt axiale Strömung, für das Rühren in enghalsigen Behältern 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Rührer mit festen Flügeln, erzeugt axiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer/hoher Geschwindigkeit, für das Rühren leichter Feststoffe 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Rührer mit Klappflügel, erzeugt axiale Strömung, für das Rühren in enghalsigen Behältern 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Turbinenrührer, erzeugt radiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer/hoher Geschwindigkeit zum Auflösen von Partikeln 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Turborührer, erzeugt axiale Strömung, zur Verwendung bei mittlerer/hoher Geschwindigkeit, für das Rühren leichter Feststoffe 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell ES LS PW DLS LH DLH
Max. Viskosität (mPas) 1000 25000 100000 25000 50000
Drehzahlbereich (min-1) 50 - 1300 50 - 2000 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Max. Drehmoment am Spannfutter (Ncm) 15 40 120 40 80
B×T×H (mm) 80×200×160 80×196×215 80×196×230 80×196×215 80×196×230
Gewicht (kg) 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge