Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Schmelztiegel
Lieferant: VWR Collection
Porzellan, innen und außen glasiert, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
  • Temperaturbeständig bis max. 1000 °C
Deckel sind separat erhältlich.
Entsprechen DIN 12904
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Typ Kapazität Ø×H VE Katalognummer Menge
Niedrige Form 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Niedrige Form 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Niedrige Form 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Niedrige Form 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Niedrige Form 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Niedrige Form 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Niedrige Form 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Mittelhohe Form 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Mittelhohe Form 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Mittelhohe Form 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Mittelhohe Form 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Mittelhohe Form 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Mittelhohe Form 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Mittelhohe Form 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Mittelhohe Form 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Hohe Form 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Hohe Form 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Hohe Form 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Hohe Form 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Hohe Form 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Hohe Form 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Deckel für Schmelztiegel
Für Ø VE Katalognummer Menge
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge