Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Luftkeimsammler, SAS Super ISO
Lieferant: VWR Collection
SAS ist ein Komplettsystem für mikrobiologische Messungen der Luft und von Oberflächen. SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 wurden direkt aus dem in der „Internationalen Raumstation“ verwendeten SAS Super Gerät speziell für den pharmazeutischen und klinischen Sektor entwickelt. Es garantiert einen mobilen Betrieb, ist einfach in der Aufstellung und verfügt über langlebige Akkus. SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 unterscheiden sich durch den konstanten Luftstrom: Die Wahl ist von der Anwendung abhängig. Es sind kontinuierliche oder sequenzielle Probenahmen von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden möglich. Beide Modelle verfügen über Vorrichtungen für das Datenmanagement der unterschiedlichen implementierten Probenahmeprogramme. Die Modelle verfügen über ein großes LCD-Display mit beleuchtetem Tastenfeld. Alle Benutzereingaben erfolgen über das leicht zu reinigende Tastenfeld.
  • Die Bauart verhindert Turbulenzen im unidirektionalen Luftstrom und eine Neuaspiration bereits untersuchter Luft gemäß ISO-Spezifikationen
  • Vollständige Erfüllung internationaler Standards (ISO 14698 und Arzneibuch USP 1116)
  • Zeitsparende Lösungen mit geringen Betriebskosten
  • Alle Handbücher sind auf USB-Stick erhältlich
  • Die Anleitung steht in 6 verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch)
Lieferumfang: Ohne Ansaugkopf und Akkuladegerät.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Luftkeimsammler SAS Super ISO 100 für Abklatschplatten 1 710-0871
Luftkeimsammler SAS Super ISO 100 für Petrischalen 1 710-0869
Luftkeimsammler SAS Super ISO 180 für Abklatschplatten 1 710-0872
Luftkeimsammler SAS Super ISO 180 für Petrischalen 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Luftdurchsatz 100 l/min 180 l/min
Probenkopf Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff (als gebrauchsfertig zertifiziert)
B×T×H (mm) 120×125×275
Gewicht (kg) 1,8
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung B×T×H VE Für Katalognummer Menge
Tragekoffer aus weichem Material - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0896
Tragekoffer aus Aluminium - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-0875
Bodenstativ - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-1857
Edelstahl-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm - 1 SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0880
Edelstahl-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0878
Edelstahl-Kopf und Adapter für Petrischalen Ø 90 mm - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0877
Aluminium-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0892
Aluminium-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0886
Aluminium-Kopf und Adapter für Petrischalen Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100, SAS Super ISO 180, DUO SAS Super 360 710-0879
Adapter für Petrischalen Ø 90 mm - 1 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0882
Steriler „Daily Head“ Sammelkopf für Petrischalen mit 90 mm Ø - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0891
Adapter Plattenhalter 7 mm - 3 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 PBIB90180
Akkuladegerät (90 V bis 260 V) mit austauschbarem Stecker - 1 SAS Super ISO 710-0973
Akkuladegerät mit Universal-Stecker - 1 SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator, SAS Super IAQ 710-0993
Ansaugkammer für 55-mm-Abklatschplatten (ohne Kopf) - 1 SAS Super Isolator 710-0947
Ansaugkammer für Ø 90-mm-Petrischalen (ohne Kopf) - 1 SAS Super Isolator 710-0948
Bodenstativ, Dreifuß, rostfreier Stahl - 1 SAS Super IAQ 710-0889
Downloadgerät für 710-0970 - 1 SAS Super ISO 710-0971
Edelstahlgriff - 1 - 113-8186
Edelstahlhalter für Tisch und Wand - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 710-0963
Infrarot-Fernbedienung - 1 SAS Super ISO 710-0969
Leichter Aluminium-Tragekoffer - 1 SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 710-1697
Sicherheitstransport-System 184×368×171 mm 1 - 113-8185
Software zum Herunterladen von Daten - 1 SAS Super ISO 710-0970
Steriler „Daily Head“ Sammelkopf für Abklatschplatten, 55 mm - 40 SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 710-0890
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge