Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Vakuumsystem für Verdampfung und Lösemittel-Rückgewinnung, VP10 Autovac
Lieferant: VWR Collection
Das selbst-regulierte Vakuumsystem VP 10 Autovac eignet sich insbesondere zur Vakuum-Destillation. Das Pumpsystem bietet eine optimale Lösungsmittelisolierung und einen vollautomatischen Destillationsprozess − ganz ohne Berücksichtigung der Fraktionsmengen, manuelle Einstellungen oder kontinuierliche Regulierung. Die herausragende Konstruktion des VP 10 Autovac nutzt den Lösungsmittelfluss, um den Vakuumpegel in der Membranpumpe automatisch zu regulieren.
Nach Erreichen des Betriebsdrucks moderiert das chemikalienbeständige System automatisch das Vakuum für jede Lösungsmittelgruppe und destilliert jede Lösungsmittel-/Volumenmischung ohne Kenntnis der Zusammensetzung. Dies erfolgt trotz der unterschiedlichen Fraktionen ohne Unterbrechung. Diese Mischungen werden gemeinsam auf der Druckseite im Emissionskondensator gesammelt. Das Autovac VP 10  funktioniert ohne teure Controller-Technologie, indem es einfach die physikalischen Prinzipien des Kondensationsvorgangs direkt umsetzt. Das Lösungsmittel selbst liefert die Informationen für die automatische Druckregelung.
Alle mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile im Inneren der integrierten Membranpumpe bestehen aus hochwertigen PTFE-, PEEK- und PP-Materialien sowie aus Glas mit Kunststoffbeschichtung. Diese Materialzusammensetzung ermöglicht die Handhabung von sauren oder basischen Lösungsmitteln, sowie von aggressiven Lösungsmitteldämpfen. Das Produkt wird schnell und verlustfrei in einem Verdampfungszyklus getrennt, aufgrund eines Kondensationsverfahrens am optimalen Siedepunkt.
  • Automatische Destillation
  • Sammelkolben bei atmosphärischem Druck
  • Einfache Verbindung mit Rotationsverdämpfer
  • Das Lösungsmittel-Rückgewinnungssystem des VP 10 Autovac verringert die Emissionen und ist umweltfreundlich
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Vakuumsystem für Verdampfung und Lösemittel-Rückgewinnung, Autovac VP 10 1 181-0311
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Autovac VP 10
Förderleistung (l/min) 2,3 - 2,5
Förderleistung (m³/h) 38 − 41
Betriebsüberdruck (bar) 1
Enddruck (abs) (mbar) 10
Schutzart IP 42
Anschluss Druckseite Schlauchwelle DN 8 für Schlauch – Innen-Ø 8 mm
Anschluss Saugseite GL 14 mit Quetschring 10 für Schlauch – Außen-Ø 10 mm oder Schlauchwelle DN 8 für Schlauch – Innen-Ø 8 mm
Motor 230 V, 50/60 Hz
B×T×H (mm) 310 × 270 × 490
Gewicht (kg) 18,8
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Wartungsset 1 181-0315
Vakuumsensor 1 181-0316
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge