Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pipettierhelfer, Accurpette
Lieferant: VWR Collection
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
  • Leichtgewichtiger (180 g), UV-beständiger Körper und Konen
  • Befüllt eine 25-ml-Pipette in unter 3 Sekunden in der schnellsten Einstellung
  • Pipettenhalter aus Silikon
  • Mit austauschbarem hydrophobem Membranfilter zum Schutz des Gerätes vor Flüssigkeiten und zum Schutz der Proben vor Kontamination
  • Umweltfreundliche wiederaufladbare NiMH-Batterie gewährleistet einen Dauereinsatz bis zu 4 Stunden; Leuchtanzeige für Batteriewechsel, wiederaufladbar während der Benutzung
Der Pipettierhelfer Accurpette bietet eine hervorragende Leistung mit einem leistungsstarken, aber leisen Motor zum schnelleren Pipettieren großer Mengen. Der Moduswahlschalter ermöglicht die Auswahl zwischen zwei Modi, die jeweils variable Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeiten bieten (inkl. Ausblasen). In jedem Modus erfolgt die Einstellung der Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit mit den konkaven Fingerelementen, die sich durch komfortable und gute Griffigkeit sowie minimalen Bedienaufwand auszeichnen. Ein zusätzlicher Auslauf-Pipettiermodus ist für den Gebrauch mit gravitätsbasierten Pipetten vorgesehen. Der Lieferumfang der Accurpette umfasst jetzt zusätzlich farbige Konusspitzen für die Farbcodierung nach Labor, Anwendung oder Benutzer, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren.
Bestellinformation: Lieferung mit Ladegerät, zwei hydrophoben Ersatzfiltern (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), Tischständer/Wandhalterung und einem farbigen Konusspitzenset.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Pipettierhelfer Accurpette, EU-Ladegerät 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Ersatzfiltersatz (0,2 μm) 5 612-3681
Ersatzfiltersatz (0,45 μm) 5 612-3678
Packung mit drei farbigen Konusspitzen (rot, blau und pink) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge