Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
USB-Datenlogger, EBI 300
Lieferant: Ebro
Diese anwenderfreundlichen Temperatur-Datenlogger mit USB-Anschluss überwachen die Temperatur und/oder die Luftfeuchtigkeit während des Transports von temperatursensiblen Produkten wie Medikamenten, Lebensmitteln, Serum usw. Es ist keine Schnittstelle zur Programmierung oder zum Ablesen notwendig. Ein automatischer PDF-Bericht kann ohne jegliche Software erstellt werden. Diese Datenlogger sind ideal für die Temperaturüberwachung für HACCP/IFS-Anwendungen oder andere verderbliche Güter.
  • USB-Stecker, keine Software erforderlich
  • Automatische Erstellung von PDF-Berichten
  • Anzeige einer Grenzwertüberschreitung durch eine rot blinkende LED
  • Messmodi: Endlosmessung, Start/Stopp-Messung, Messung bis Speicherende, Start mit Tastendruck
  • Messtakt: 1 min - 24 h
Der Logger kann über das kostenlose Tool auf der Website www.ebi300.com programmiert werden. Zur Programmierung des Loggers und zur Auswertung der Daten sind lediglich ein PC mit Internetzugang und ein PDF-Reader notwendig. Das Gehäuse ist robust und wasserfest (IP 65).
Entspricht FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 und ATP
Lieferumfang: Wird mit Batterie (zwei Jahre Betriebsdauer) und Kalibrierzertifikat geliefert.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Messbereich Auflösung Speicher B×T×H VE Katalognummer Menge
USB-Datenlogger, EBI300 Temp : − 30...+ 70 °C 0,1 °C 40.000 Werte 80×33×14 mm 1 620-1815
Mehrweg-USB-Datenlogger, mit externem Temperaturfühler, EBI 300 TE all'interno: − 30...+ 70 °C
all'esterno: − 30...+ 75 °C
0,1 °C 40.000 Werte 129×33×14 mm 1 620-2366
Mehrweg-USB-Datenlogger, mit externem Feuchtigkeits- und Temperaturfühler, EBI 300 TH Temp : − 30...+ 70 °C
Humidity: ± 3 % between 10 % r...90 rH and 5 % for the remaining measurement range
Temp: 0,1 °C
Humidity: 0,1 rH
40.000 Werte 91×33×14 mm 1 620-2365
Fühler
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Externer Ersatzfühler für EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300 1 620-1860
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell EBI 300 EBI 300 TE EBI 300 TH
Alarm 2 Grenzwerte
Sensor NTC NTC, Edelstahl, L×Ø: 50×4 mm, spitz
Kabel: 1 m – PTFE, wasserdicht, öldicht, lebensmittelsicher
Kapazitiv
Batterien Lithiumknopfzelle (CR 2450), 3 V (Lebensdauer: ~2 Jahre)
Anzeige Wert, Min./Max., bis Speicherende, Alarm Ein/Aus
Startverzögerung 72 h
Schutzart IP 65 IP 66
Genauigkeit ±0,5 °C (−20...+40 °C)
±0,8 °C im übrigen Messbereich
Intern und extern: ±0,5 °C (−20…+40 °C)
Intern und extern: ±0,8 °C im übrigen Messbereich
Intern: ±0,5 °C (−20…+40 °C)
Intern: ±0,8 °C im übrigen Messbereich
Extern: ±0,5 °C (−20…+40 °C)
Extern: ±1,0 °C im übrigen Messbereich
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Wandmontage-Set 1 620-1859
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge