Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Luftkeimsammler, SAS Super ISO

Lieferant: VWR Collection

SAS ist ein Komplettsystem für mikrobiologische Messungen der Luft und von Oberflächen. SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 wurden direkt aus dem in der „Internationalen Raumstation“ verwendeten SAS Super Gerät speziell für den pharmazeutischen und klinischen Sektor entwickelt. Es garantiert einen mobilen Betrieb, ist einfach in der Aufstellung und verfügt über langlebige Akkus. SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 unterscheiden sich durch den konstanten Luftstrom: Die Wahl ist von der Anwendung abhängig. Es sind kontinuierliche oder sequenzielle Probenahmen von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden möglich. Beide Modelle verfügen über Vorrichtungen für das Datenmanagement der unterschiedlichen implementierten Probenahmeprogramme. Die Modelle verfügen über ein großes LCD-Display mit beleuchtetem Tastenfeld. Alle Benutzereingaben erfolgen über das leicht zu reinigende Tastenfeld.

  • Die Bauart verhindert Turbulenzen im unidirektionalen Luftstrom und eine Neuaspiration bereits untersuchter Luft gemäß ISO-Spezifikationen
  • Vollständige Erfüllung internationaler Standards (ISO 14698 und Arzneibuch USP 1116)
  • Zeitsparende Lösungen mit geringen Betriebskosten
  • Alle Handbücher sind auf USB-Stick erhältlich
  • Die Anleitung steht in 6 verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch)
Lieferumfang: Ohne Ansaugkopf und Akkuladegerät.



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Luftkeimsammler SAS Super ISO 100 für Abklatschplatten 1 710-0871
Luftkeimsammler SAS Super ISO 100 für Petrischalen 1 710-0869
Luftkeimsammler SAS Super ISO 180 für Abklatschplatten 1 710-0872
Luftkeimsammler SAS Super ISO 180 für Petrischalen 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Modell SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Airflow rate 100 l/min 180 l/min
Probenkopf Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff (als gebrauchsfertig zertifiziert)
B×T×H (mm) 120×125×275
Gewicht (kg) 1,8

ZUBEHÖR

Erweitert / Kompakt

Accessories
Bezeichnung Für VE Katalognummer Menge
Tragekoffer aus weichem Material SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0896
Tragekoffer aus Aluminium SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0875
Bodenstativ SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-1857
Edelstahl-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Edelstahl-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Aluminium-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Aluminium-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adapter für Petrischalen Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Akkuladegerät (90 V bis 260 V) mit austauschbarem Stecker SAS Super ISO 1 710-0973
Akkuladegerät mit Universal-Stecker SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 1 710-0993
Ansaugkammer für 55-mm-Abklatschplatten (ohne Kopf) SAS Super Isolator 1 710-0947
Ansaugkammer für 90-mm-Petrischalen (ohne Kopf) SAS Super Isolator 1 710-0948
Steriler „Daily Head“ Sammelkopf für Abklatschplatten, 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge