Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pufferlösungen, 20 °C AVS TITRINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
  • Vorbereitete Lösungen aus AnalaR® NORMAPUR® Reagenzien zur Analyse
  • Echter Analysewert auf dem Etikett mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten (pH 1 - 10) (±0,05 für Puffer mit pH 12,00)
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Chargennummer und Abfülldatum gewährleisten die Rückführbarkeit
  • Analysenzertifikat unter www.vwr.com erhältlich
Bestellinformation: Bei sehr großen Mengen fordern Sie bitte bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum ein spezielles Angebot an.
Analysiert durch ein unabhängiges, nach ISO EN 17025 akkreditiertes Kontrolllabor
Vollständige Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsdaten finden Sie auf der Website vwr.com.
Verpackung:* 5-Liter-Kunststoffflasche
** 5-Liter-Beutel-im-Karton
*** 1-Liter-Dosierflaschen
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Pufferlösungen in Flaschen
pH-Wert pH accuracy pH-Puffertyp Reference temperature Packung VE Katalognummer Menge
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 83601.260
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00 (grün gefärbt)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Dosierflaschen (Kunststoff) 1 l 32045.290
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32039.374
9,00 (blau gefärbt)*** ±0,02 Borate 20 °C Dosierflaschen (Kunststoff) 1 l 32046.290
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32031.297
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32032.260
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32032.291
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32033.294
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Cubitainer 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32095.264
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32095.297
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Kunststoffflasche 5 l 32095.366
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 4 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32095.377
4,00 (rot gefärbt) ±0,02 Phthalate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32044.268
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,00 (rot gefärbt)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Dosierflaschen (Kunststoff) 1 l 32044.290
4,00 (rot gefärbt) ±0,02 Phthalate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32044.292
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,00 ((rot gefärbt)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32044.372
4,00 ((rot gefärbt)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 98192.260
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 98192.290
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32035.291
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32036.294
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 83601.290
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32096.267
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32096.291
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 5 l 32096.360
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 4 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 10 l 32096.400
7,00 (grün gefärbt) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32045.262
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00 (grün gefärbt) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32045.295
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
7,00 (grün gefärbt) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32045.375
7,00 (grün gefärbt) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Beutel-im-Karton (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32038.291
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32039.261
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32039.294
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,00 (blau gefärbt) ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32046.265
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,00 (blau gefärbt) ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32046.298
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,00 (blau gefärbt)** ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32097.261
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32097.290
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32040.298
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32040.378
10,00 (Wasser-Gesamthärte) ±0,05 Ammonia 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 98213.260
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
10,00 (gelb) ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 500 ml 85680.260
10,00 (gelb) ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 85680.290
10,00 (gelb) ±0,02 Borate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32041.292
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Kunststoffflasche 1 l 32042.295
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 6 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Pufferlösungs-Sets
pH-Wert Farbe Reference temperature Packung VE Katalognummer Menge
10,00/7,00/4,00 Blau/grün/rot 20 °C Kunststoffflasche (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 Blau/grün/rot 20 °C Kunststoffflasche (3×250 ml) 1 83610.610
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge