Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Filterspitzen
Lieferant: VWR Collection
Alle Spitzen bestehen aus qualitativ hochwertigem, zu 100% reinem, fabrikneuem, für medizinische Zwecke geeignetem PP. Die Spitzen werden in qualitativ hochwertigen Formen hergestellt. Sterile Produkte werden auf Kontaminationen durch Endotoxine (Pyrogene) getestet und gemäß U.S.P. zertifiziert. Die Kunstharze werden vor der Verwendung auf Schwermetall-Kontamination geprüft. Die Zertifikate für alle Testergebnisse werden nach Chargennummer abgelegt.
  • Eine breitere Dichtung gewährleistet, dass die Spitzen an alten und neuen Pipetten mühelos, zuverlässig und leckfrei abdichten
  • Garantiert frei von nachweisbarer DNA, DNase/RNase, Endotoxin und Schwermetallen
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Lose verpackt
Spitzentyp Volumen Steril Länge Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, extended 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Lose 1.000 732-0565
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Lose 1.000 732-0561
Bevel Point™, graduated 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Lose 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Lose 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Lose 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Lose 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Lose 1.000 732-0571
Bevel Point™, wide orifice 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Lose 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Lose 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Lose 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Lose 1.000 732-0532
Im Rack
Spitzentyp Volumen Steril Länge Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, extended 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0542
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 Racks mit je 96 Stück 1.152 732-0515
Bevel Point™, graduated 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0529
Bevel Point™, wide orifice 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-0533
Im Rack, steril
Spitzentyp Volumen Steril Länge Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, extended 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0543
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 Racks mit je 96 Stück 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-1100
Bevel Point™, graduated 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0519
UltraFine™, graduated 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 Racks mit je 192 Stück 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graduated 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-1103
Bevel Point™, graduated 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-1102
UltraFine™, extended 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 Racks mit je 192 Stück 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0541
UltraFine™, extended 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-0610
Bevel Point™, wide orifice 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 Racks mit je 96 Stück 960 732-2898
UltraFine™, extended 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-0534
Wide orifice 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 Racks mit je 96 Stück 576 613-0752
Aerosol-barrier 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 Racks mit je 96 Stück 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 Racks mit je 96 Stück 576 732-2894
Pak Rak™ Nachfüllpackung
Spitzentyp Volumen Steril Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl - AF1 Nachfüllsystem 864 732-0563
Pak Rak™ Express-Nachfüllpackung
Spitzentyp Volumen Steril Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express-Nachfüllpackung 864 732-0564
Einzeln steril verpackt
Spitzentyp Volumen Steril Länge Kompatibilität Verpackt VE Katalognummer Menge
UltraFine™, extended 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Einzeln 200 732-0566
UltraFine™, graduated 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Einzeln 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Einzeln 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Einzeln 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Einzeln 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Einzeln 200 732-0572
Bevel Point™, wide orifice 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Einzeln 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Einzeln 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Einzeln 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Einzeln 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge