Möchten Sie sich wieder anmelden?
Histologie
Histologie
VWR bietet Reagenzien und Geräte zur Gewebepräparation, Gewebeverarbeitung und zum Herstellen und Einfärben von Schnitten.
Für die Vorbereitung und Untersuchung von Gewebeproben können verschiedene Verfahren angewendet werden. Meist werden Gewebeschnitte erstellt, die dann mit dem Mikroskop untersucht werden.
An einem einzelnen Präparat können morphologische Charakteristika durch Färbung, funktionelle Eigenschaften durch histochemische, immunologische und molekulare Prozesse und die Ultrastruktur per Elektronenmikroskop dargestellt werden. Gefärbte Schnitte und in Paraffin eingebettete Gewebeproben sind dauerhaft haltbar, das erleichert die langfristige Aufbewahrung.
Angaben zu Objektträgern, Deckgläsern, Mikroskopen usw. finden Sie im Abschnitt zur Mikroskopie.