Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Schuhe und -Stiefel
Zur Erhöhung der Sicherheit im Reinraum ist neben der Einrichtung, dem Fußbodenbelag und der Bekleidung auch das richtige Schuhwerk zu berücksichtigen.
Reinraum-Schuhe und -Stiefel
Schuhe werden täglich viele Stunden getragen und müssen nicht nur die Schutzfunktionen (für Menschen und Prozesse) erfüllen, sondern auch ein hohes Maß an Tragekomfort bieten.
In Reinräumen ist es wichtig die Unfallgefahr durch Ausrutschen, aber auch Produktionsfehler und Störungen aufgrund statischer Entladung zu vermeiden.
Überall dort, wo mit viel Wasser und/oder Flüssigkeiten gearbeitet wird, sollten wasserdichte Schuhe getragen werden. Die dafür einsetzbaren PU-Clogs oder Mikrofaserschuhe können gereinigt und desinfiziert werden. Zur Verminderung bzw. Vermeidung elektrostatischer Aufladungen ist der Einsatz von antistatischen bzw. ESD-fähigen Schuhen unumgänglich.
Herstellerkataloge
Auf Anfrage erhältlich.
Unterschieden wird in Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe, die sich nach folgenden europäischen Normen richten:
EN 61340-5-1:  Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Allgemeine Anforderungen
EN 4843-100:   Sicherheits- Schutz- und Berufsschuhe; Rutschhemmung
EN ISO 20344: Persönliche Schutzausrüstung – Prüfverfahren für Schuhe
EN ISO 20345: Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe
EN ISO 20346: Persönliche Schutzausrüstung – Schutzschuhe
EN ISO 20347: Persönliche Schutzausrüstung – Berufsschuhe