Möchten Sie sich wieder anmelden?
Etiketten für die Kryolagerung
−25%
Etiketten für die Kryolagerung
GÜLTIG BIS: 31/01/2019
Beständig gegen extreme Kälte, sogar Flüssigstickstoff
Permanenter Haftkleber hält kalten Temperaturen stand, haftet an Glas, Kunststoff, Karton und vielem mehr.
  • Ideal für Umgebungen bis zu −196 °C 
  • Proben für die kurz- oder langfristige Kaltlagerung etikettieren
  • Bögen können mit einem Inkjet- oder Laserdrucker verwendet werden
  • Mit nicht wasserlöslicher Tinte oder Markern/Stiften verwenden
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  Für Abmessungen (mm) Farbe VE Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  Rechteckige Etiketten
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, 20 Bögen 33×13 Weiß 1700 817-0411E  
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, 25 Bögen 33×13 Farbig sortiert 2125 817-0412E  
  Racks und Boxen, 20 Bögen 67×25 Weiß 600 817-0413E  
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, auf einer Rolle 33×13 Weiß 1000 817-0414E  
  Runde Klebepunkte
  0,5 - 1,5 ml-Röhrchen, 20 Bögen 10 Weiß 3840 817-0415E  
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, 20 Bögen 13 Weiß 3840 817-0416E  
  0,5 - 1,5 ml-Röhrchen, auf einer Rolle 10 Weiß 1000 817-0417E  
  0,5 - 1,5 ml-Röhrchen, auf einer Rolle 10 Farbig sortiert 5000 817-0418E  
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, auf einer Rolle 13 Weiß 1000 817-0419E  
  1,5 - 2,0 ml-Röhrchen, auf einer Rolle 13 Farbig sortiert 5000 817-0420E