Möchten Sie sich wieder anmelden?
Akkreditierter Pipettenkalibrierungs- und Reparaturservice nach ISO 8655
Akkreditierter Pipettenkalibrierungs- und Reparaturservice nach ISO 8655
Schnell, zuverlässig, kompetent
Der herstellerunabhängige VWR Kalibrierservice für Pipetten liefert
rückverfolgbare Ergebnisse auf höchstem Standard, um die Konformität Ihrer Instrumente sicherzustellen. 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Pipettenauftrag-Schein bei jeder Lieferung mit.
Pipettenauftrag-Schein Österreich
Ihre Vorteile:
  • Akkreditiert nach ISO 17025-Standard
  • Bewährte und geprüfte Qualität
  • Detaillierte Prozessdokumentation
  • Alle Hersteller
  • Alle Liquid-Handling-Geräte einschließlich Glasware
  • Untersuchungen jeder Art einschließlich Kundenvorgaben
  • Kalibrierung nach ISO 8655-Standard
  • Erstellung eines As-Found- und As-Left-Zertifikats
  • Verwendung der Original-Ersatzteile vom Hersteller
Angebotsanforderung Basierend auf unserer 20-jährigen Erfahrung beim Kalibrieren, Reparieren 
und Warten von Pipetten und anderen Liquid-Handling-Instrumenten haben wir Pipettenprüfpläne erstellt, um Ihnen ein komplettes, 
auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Servicepaket zu bieten:
VWR Light – Kostengünstige Kalibrierung und Justierung
Wenn Ihre Pipetten mehrmals pro Jahr kalibriert werden, ist eine Wartung unter 
Umständen nicht bei jeder Kalibrierung erforderlich. Dies wird mit VWR® light berücksichtigt, welcher auch ganz einfach mit VWR® care, VWR® eco oder
VWR® Pro kombiniert werden kann.
VWR Eco – Vorbeugende Wartung, kostengünstige Kalibrierung und Justierung
Wenn Sie keinen ISO-Standard erfüllen müssen, ist die VWR® Eco Lösung 
genau richtig für Sie. Mit einer Ausgangskalibrierung (As left) mit 2×4 Messungen 
und einer umfassenden vorbeugenden Wartung garantieren wir Ihnen eine perfekt 
funktionierende Pipette zu einem günstigen Preis.
VWR Pro – Vorbeugende Wartung, kostengünstige Kalibrierung und Justierung gemäß ISO 8655
Wie bei VWR® eco führen wie eine umfassende vorbeugende Wartung durch,
um einen einwandfreien Zustand der Pipetten zu garantieren. Zudem führen wir 
eine Ausgangskalibrierung (As left) mit 3×10 Messungen gemäß ISO 8655 durch.
VWR Compliant – GLP/GMP-Prüfmethode gemäß ISO 8655
Vollständige Konformität mit GLP/GMP-Bestimmungen, d. h. 
Eingangskalibrierung (As found) mit 3×10 Messungen gefolgt von vorbeugenden 
Wartungsarbeiten und einer Ausgangskalibrierung (As left) mit 3×10 Messungen.
VWR Care – Damit Ihre Pipetten einwandfrei funktionieren
Kalibrierung ist ein Standard bei der Qualitätssicherung, doch wie sieht es mit 
der vorbeugenden Wartung aus? Eine häufige  Kalibrierung ist wichtig, um die 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei einer Pipette zu gewährleisten. Die 
vorbeugende Wartung wird jedoch beim Kalibrieren einer Pipette häufig  
unterschätzt. VWR® care steht Ihnen zu seite, wenn sie die Kalibrierungen intern
vornehmen, indem wir Ihnen eine saubere und einwandfrei funktionierende 
Pipette garantieren.
Download Broschüre PIPET Services
Alle unsere Techniker werden von den Herstellern und in unserem Servicezentrum in den Niederlanden geschult und zertifiziert. Dank unserer ISO 17025-Zertifizierung können wir eine Kalibrierung vor Ort oder wahlweise beim Kunden anbieten. VWR ist die einzige Firma mit Zertifizierung für alle Pipettenhersteller gemäß den Standards von FDA, ISO und den Anforderung von GMP/GLP.