Möchten Sie sich wieder anmelden?
Trübung
Trübung
Ein einfacher und unbestreitbarer Indikator für Änderungen der Wasserqualität
Die Trübungsmessung ist ein unerlässlicher Test für die Wasserqualität: Trinkwasser – Abwasserüberwachung – Industriewasser und mehr...
Eine zuverlässige Trübungsüberwachung ist ein wesentlicher Bestandteil der Trinkwasserproduktion. So erkennen auch Gesundheitsschutz- und Sicherheitsorganisationen weltweit die Bedeutung der Messung dieses Parameters.
Eine plötzliche Änderung der Trübung kann auf eine zusätzliche Verschmutzungsquelle (biologisch, organisch oder anorganisch) hinweisen oder ein Zeichen für ein Problem im Wasseraufbereitungsprozess sein.
Haben Sie Fragen zum Thema Trübung, oder ist dieses Gebiet für Sie Neuland, und Sie möchten mehr darüber erfahren? Klicken Sie unten, um die Broschüre „Theory of turbidity“ (Theorie der Trübung) herunterzuladen.
Bei praktischen Anwendungen können erhebliche Probleme zu Interferenzen und Fehlern führen, die sich auf die Präzision eines Geräts auswirken. Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und eine höchstmögliche Ergebnisgenauigkeit erzielt, ist es wichtig, die Kalibrierung zu überprüfen. Klicken Sie unten, um die Broschüre „Technical information on standards“ (Technische Informationen zu Standards) herunterzuladen.
Produktspezifische Informationen
Tischtrübungsmessgerät der Serie TL23, Hach
Verlässliche Messungen für eine Vielzahl an Trübungs-Anwendungen
Ein Trübungsmessgerät, das Tests sogar für die anspruchsvollsten Abwasser- und Industrieanwendungen vereinfacht
  • Bedienerfreundlicher intuitiver Farb-Touchscreen
  • Einfaches Datenmanagement und Exportfunktionen
  • Hohe Zuverlässigkeit
Wird mit Probenküvetten, Standards und Zubehör geliefert
Produktspezifische Informationen
Das neue tragbare VWR TIR200
Für schnelle, präzise und einfache Vor-Ort-Messungen
Kann sowohl für gefärbte als auch farblose Flüssigkeiten verwendet werden, von Trinkwasser bis Abwasser.
Entspricht EN ISO 7027.
Produktspezifische Informationen
WTW, IDS-Trübungssensoren – digital und drahtlos
VisoTurb® 900-P: Digitale IDS-Trübungsmessung mit praktischem Trübungssensor
  • Anwenderfreundlicher Trübungssensor zur Messung der Trübung in Oberflächen- und Prozesswasser
  • Einfache 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung
  • Geeignet für WTW MultiLine® IDS-Multiparametermessungen vor Ort
Vollständiges Sortiment an Trübungsmessgeräten
Vollständiges Sortiment an Trübungsstandards