Möchten Sie sich wieder anmelden?
VWR ergonomische Stühle für Labor und Industrie
Die menschliche „Evolution“ wird immer schlimmer – versuchen Sie also, das Beste daraus zu machen!
Labor- und Büroarbeit ist ein eindrucksvolles Beispiel für körperlich ungünstig sitzende Positionen, die zu Problemen mit der Durchblutung führen können und zu einer übermäßigen Belastung des Körpers führen. Dies führt zu Müdigkeit, Kreislaufstörungen und Problemen mit der Haltung oder dem Bewegungsapparat. Wir können die Entwicklung der menschlichen Arbeit nicht verändern, aber wir denken, dass wir alle unser Bestes geben sollten, um Sie auf einen Stuhl/Hocker zu setzen, der Ihrer Gesundheit Rechnung trägt.
Gehören Sie zu denjenigen, die für längere Zeiträume vor dem Mikroskop sitzen, an Ihrem Tisch pipettieren oder einfach am PC arbeiten? Dann wählen Sie aus den folgenden Modellen, damit sie zufrieden sind UND gesund bleiben.
Klicken Sie auf unsere Sitzoptionen und suchen Sie nach IHREM nächsten Stuhl
Basic-Stuhl, Blue Line, sorgt dafür, dass Sie automatisch richtig sitzen!
Auch wenn diese Modellreihe als „Basic“ bezeichnet wird, sollten Sie sich nicht täuschen lassen. Dieser Stuhl passt sich dank der 3-D Flex-Funktion in der Rückenlehne und an der Vorderkante des Sitzes automatisch an SIE an.
Der Blue Line Stuhl kommt mit einer 10-Jahres-Garantie und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – mit einem attraktiven Preis für einen Stuhl, der sich an Sie anpasst, und nicht umgekehrt! Ein Traum für bequemes Sitzen!
    Mehr erfahren
    Finden Sie hilfreiche Ressourcen
    Der futuristische Star Tec „Energy“-Stuhl
    Wenn Sie das Universum erkunden, müssen Sie das Kommando haben! Dieser erstaunlich komfortable Stuhl mit höhen- und neigungsverstellbarer Rückenlehne ist robust, waschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel. Er eignet sich für die Verwendung in den Biosicherheitslabors BSL 1 und BSL 2 sowie gemäß GMP-Standards.
    Testen Sie den Star Tec und entfesseln Sie Ihren inneren Kapitän! 
      Werden Sie Kapitän
      Entlasten Sie die Wirbelsäule mit unseren professionellen Stühlen
      Einen dieser Stühle zu haben kommt einem täglichen Besuch einer Kureinrichtung gleich! In die Entwicklung dieses Sortiments flossen 2 Jahre an Forschung mit Ergonomieexperten, Osteopathen und Designern.
      Der Stuhl ist beständig gegen Chemikalien (schwache Säuren) und Risse, aber die größten Vorteile ergeben sich für Ihr Wohlbefinden. Dieser Sitz ist autoadaptiv, sodass keine Anpassung erforderlich ist und das Körpergewicht gleichmäßig verteilt wird – der Druck unter dem Bein wird verringert, wodurch das schwere Beingefühl verhindert und eine gute Durchblutung gewährleistet werden. Bringen Sie Ihren Körper mit dem Profi ins Gleichgewicht! 
        Klicken Sie für Ihre Gesundheit
        Finden Sie hilfreiche Ressourcen
        Bahnbrechende NEON Industriestühle
        Diese Stühle vereinen Ergonomie und funktionale Eigenschaften mit einer Vielzahl von Polsteroptionen, darunter das superbequeme SUPERTEC Material.
        Die NEON Stühle sind für vielbeschäftigte Benutzer konzipiert und zeichnen sich durch Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit aus – wenn der Sitzbezug verschlissen ist, kann er ersetzt werden, ohne den ganzen Stuhl austauschen zu müssen!
          Mehr erfahren
          Finden Sie hilfreiche Ressourcen
          Zertifizierte Stühle für Reinräume
          Reinräume und sterile Umgebungen in der Mikroelektronik-, Pharma- oder Medizintechnikbranche weisen einzigartige Sitzherausforderungen auf. Wir haben mit Branchen- und Forschungsspezialisten zusammengearbeitet, um dieses innovative Sortiment zu entwickeln.
          Unsere Reinraumstühle sind komfortabel und erfüllen die Anforderungen der Luftreinheitsklassifizierung 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1, der Reinraumklassifizierung 1 nach US Federal Standard 209E sowie die Spezifikationen der EU GMP-Richtlinien.
            Seien Sie sicher!
            Finden Sie hilfreiche Ressourcen
            Ableitwiderstand von ESD-Stühlen
            ESD Basic ist ein bewährter und geprüfter Allrounder für den Einsatz in empfindlichen Bereichen. Diese kostengünstigen Stühle bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem ergonomischen Design für Benutzerkomfort und einem zuverlässiges Schutzsystem, das den Ableitwiderstand gemäß EN 61340-5-1 gewährleistet.
            Erleben Sie diesen leistungsstarken Arbeitsplatzstuhl für die Elektronikindustrie und bleiben Sie geerdet!
              Bleiben Sie sicher!
              Finden Sie hilfreiche Ressourcen
              Angebot anfordern
              Schauen Sie sich weitere Videos an!
              VWR Blue Line – Die perfekten Voraussetzungen
              VWR Blue Line – Wo ist mein Stuhl
              Bimos – Industrielle Ergonomie von Neon
              Bimos – Austauschbare Sitzbezüge beim Neon 1 + 1-System
              Müssen Sie stundenlang sitzen? Finden Sie schnelle und gesunde, höhenverstellbare Lösungen
              Basic-Hocker, Mr. Lab Sortiment
              Laborhocker, schwarzer Kunstledersitz, höhenverstellbar durch pneumatische Feder.
              Mehr erfahren
              Basic-Hocker, Mr. Lab Sortiment – extra breit
              Laborhocker mit extra breitem Sitz in schwarzem Skai PU-Schaum, PA-Basis (Kunststoff und schwarzer Stahl).
              Mehr erfahren
              Basic-Laborhocker, Blue Line Sortiment
              Laborhocker mit großer Sitzfläche, der Sitzbezug ist aus schwarzem PU-Schaum.
              Mehr erfahren
              Wissenschaftlich nachgewiesen ergonomische Laborhocker
              Laborhocker, PU-Schaum, schwarz.
              Mehr erfahren
              Hocker, für Reinräume
              Erfüllen die Anforderungen der Reinheitsklassifizierung 3 gemäß DIN EN ISO 146444-1, Reinraumklassifizierung 1 nach US Federal Standard 209E.
              Mehr erfahren
              Angebot anfordern