Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gefrieraufbewahrungsbox für PCR-Röhrchen
−25%
Gefrieraufbewahrungsbox für PCR-Röhrchen
GÜLTIG BIS: 31/01/2019
Strapazierfähig und feuchtigkeitsbeständig
Zum Einsetzen in ein standardmäßiges 2”-Gefrierrack, kann bei Verwendung von PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss doppelt gestapelt werden.
  • Für ULT-Lagerung, Temperaturen bis zu −86 °C
  • Strapazierfähig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit 
  • Durchsichtiger Deckel und Sockel aus Polycarbonat
  • Alphanumerischer Index für eine einfache Probenidentifikation
  • Für einzelne 0,2 ml-PCR-Röhrchen und/oder Streifen davon
  B×T×H außen (mm) Beschreibung VE Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  132×132×25 Mit Deckel, 144 Plätze für 0,2 ml-PCR-Röhrchen 5 731-0703E