Spritzflaschen, enghalsig
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
KAUT76083EA 3.8 EUR
KAUT76083
Spritzflaschen, enghalsig
Flaschen Spritzflaschen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C
  • Auslaufsicher
Kostengünstig, weich und sehr leicht zu drücken. Zur Verwendung mit allgemeinen Lösungen wie Wasser, Seife, verdünnte Säuren und verdünnte Basen. Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C
  • Auslaufsicher