RFID steht für "Radio Frequency IDentifikation". Mit Rainin's RFID Lesegerät und LabX™ Direct Pipette-Scan™ Software können Nutzer ihr Pipettenmanagement im Labor verbessern. Rainin's Pipettenmanagement-Lösung ist einfach zu benutzen und für verschiedene Arbeitsabläufe anpassbar. Für die Verwendung mit Pipetten mit RFID-Tag.
- Software ist kompatibel mit Microsoft Windows XP/Vista/7
- Nach einmaligem Scannen zeigt LabX das komplette Profil der Pipette an, inklusive Seriennummer, Hersteller und Kalibrierungsdatum, sowie zugewiesene Attribute
- Schneller Zugang zu den Kalibrier- und Wartungsdaten reduziert das mögliche Auftreten von Fehlfunktionen und vermeidet Compliance-bezogene Nacharbeiten
- LabX-Daten sind einfach als Microsoft Word- und Excel-Dateien, oder als Textdatei exportierbar; ideal für schnelle Integration in andere Asset-Management-Anwendungen
- 12 anpassbare Felder bieten maximale Flexibilität
- "Read Only" Modus verhindert, dass die Pipettendaten überschrieben werden
- Wartungs- und Kalibrierdaten sind immer geschützt
Bedienung:
1. Scannen Sie die gespeicherten Daten (z.B. Kalibrierung und Wartung) in dem Sie die Pipette auf das RFID Lesegerät platzieren
2. Erstellen Sie ein eigenes Profil für jede Pipette und transferieren Sie diese Daten direkt den RFID-Tag der Pipette
3. Integrieren Sie Ihre LabX Daten in andere Kalibrier-Management-Anwendungen (LabX Daten sind als Microsoft® Excel®-, Word®- oder Text-Datei exportierbar)