Diese Pipetten mit variablem Volumen sind speziell für die Benutzung mit nicht wässrigen, dichten, viskosen oder flüchtigen Flüssigkeiten geeignet.
- Ergonomischer Fingerhaken
- Display ist immer ablesbar
- Kolben und Kapillare sind gebrauchsfertig, vormontiert und vorsterilisiert
- Einweg-Kapillare /-Kolben: Keine Aerosole und keine Kreuzkontamination
- Einfache Volumeneinstellung: Pipette muss nicht gedreht werden um das Volumen einstellen oder ablesen zu können
Der Einwegkolben, der sich innerhalb einer Kunststoffkapillare bewegt, steht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit. Die direkte Kolbenbewegung an der Kapillarenwand sorgt für ein vollständiges Dispensieren ohne Tröpfchen. Die Direktverdrängung mit Einwegkapillaren und -kolben eliminiert jegliche Kreuzkontamination durch Aerosole, Proben oder die Pipette selbst.